Merck
09651
1-Chlorobutane
biotech. grade, ≥99.8%
Synonyme(s) :
Butyl chloride
Se connecter pour consulter les tarifs organisationnels et contractuels.
Changer de vue
A propos de cet article
Formule linéaire :
CH3(CH2)3Cl
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
92.57
UNSPSC Code:
12352100
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
EC Number:
203-696-6
Beilstein/REAXYS Number:
1730909
MDL number:
Assay:
≥99.8%
Form:
liquid
Service technique
Besoin d'aide ? Notre équipe de scientifiques expérimentés est là pour vous.
Laissez-nous vous aider
grade
biotech. grade
Quality Segment
vapor density
3.2 (vs air)
vapor pressure
80.1 mmHg ( 78.4 °C)
assay
≥99.8%
form
liquid
autoignition temp.
860 °F
expl. lim.
10.1 %
impurities
≤0.01% water (Karl Fischer)
evapn. residue
≤0.0003%
refractive index
n20/D 1.402
bp
77-78 °C (lit.)
mp
−123 °C (lit.)
density
0.886 g/mL at 25 °C (lit.)
suitability
corresponds for Infrared spectrum, in accordance for sequence analysis test
functional group
alkyl halide, chloro
storage temp.
2-8°C
SMILES string
CCCCCl
InChI
1S/C4H9Cl/c1-2-3-4-5/h2-4H2,1H3
InChI key
VFWCMGCRMGJXDK-UHFFFAOYSA-N
Packaging
Special packaging for direct use in common sequencers; contains 200 ml.
Still not finding the right product?
Explore all of our products under 1-Chlorobutane
pictograms
FlameHealth hazard
signalword
Danger
Hazard Classifications
Aquatic Chronic 3 - Asp. Tox. 1 - Flam. Liq. 2
Classe de stockage
3 - Flammable liquids
wgk
WGK 2
flash_point_f
10.4 °F - closed cup
flash_point_c
-12 °C - closed cup
ppe