Key Documents
09207
Supelco
cis-1,3-Pentadiene
analytical standard
Synonyme(s) :
cis-1-Methyl-1,3-butadiene, cis-Piperylene
About This Item
Formule linéaire :
CH3CH=CHCH=CH2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
68.12
Numéro Beilstein :
1523658
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
85151701
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.24
Qualité
analytical standard
Niveau de qualité
Pression de vapeur
6.58 psi ( 20 °C)
Pureté
≥97.0% (GC)
Durée de conservation
limited shelf life, expiry date on the label
Indice de réfraction
n20/D 1.436 (lit.)
n20/D 1.437 (lit.)
Point d'ébullition
44 °C (lit.)
Pf
−141 °C (lit.)
Densité
0.694 g/mL at 20 °C
0.691 g/mL at 25 °C (lit.)
Application(s)
cleaning products
cosmetics
flavors and fragrances
food and beverages
personal care
Format
neat
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES 
C\C=C/C=C
InChI
1S/C5H8/c1-3-5-4-2/h3-5H,1H2,2H3/b5-4-
Clé InChI
PMJHHCWVYXUKFD-PLNGDYQASA-N
Produits recommandés
Find a digital Reference Material for this product available on our online platform ChemisTwin® for NMR. You can use this digital equivalent on ChemisTwin® for your sample identity confirmation and compound quantification (with digital external standard). An NMR spectrum of this substance can be viewed and an online comparison against your sample can be performed with a few mouseclicks. Learn more here and start your free trial.
Pictogrammes
FlameHealth hazard
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Asp. Tox. 1 - Flam. Liq. 2
Code de la classe de stockage
3 - Flammable liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
5.0 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
-15 °C - closed cup