09182
Yeast Extract
for technical purposes (in fermentation)
Synonyme(s) :
YE, Baker’s yeast extract
About This Item
Produits recommandés
Source biologique
Saccharomyces cerevisiae
Niveau de qualité
Qualité
for technical purposes (in fermentation)
Stérilité
non-sterile
Essai
≤3% amino-nitrogen basis
≥9% total nitrogen (N) basis
Forme
powder
Durée de conservation
limited shelf life, expiry date on the label
Composition
amino-nitrogen, ≤3%
total nitrogen (N), ≥9%
Conditionnement
pkg of 1 kg
pkg of 5 kg
Impuretés
≤16% ash
≤8% non-dissolved
Perte
≤8% loss on drying
pH
6.5-7.5 (2% in H2O)
Solubilité
H2O: 2%, turbid, yellow
Application(s)
food and beverages
microbiology
Température de stockage
2-25°C
Adéquation
molds
yeasts
Description générale
Application
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Déjà en possession de ce produit ?
Les clients ont également consulté
Articles
Culture media provides a habitat with suitable nutrients, energy sources, and certain environmental conditions for the growth of microorganisms. The components of the culture media range from simple sugars to peptones, salts, antibiotics, and complex indicators.