Merck
08163
L-Arginine hydrochloride solution
100 mM amino acid in 0.1 M HCl, analytical standard
Se connecter pour consulter les tarifs organisationnels et contractuels.
Changer de vue
A propos de cet article
Formule empirique (notation de Hill) :
C6H14N4O2 · HCl
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
210.66
UNSPSC Code:
85151701
NACRES:
NA.24
PubChem Substance ID:
MDL number:
Beilstein/REAXYS Number:
6099937
Service technique
Besoin d'aide ? Notre équipe de scientifiques expérimentés est là pour vous.
Laissez-nous vous aider
grade
analytical standard
form
liquid
analyte chemical class(es)
amino acids, peptides, proteins
concentration
100 mM amino acid in 0.1 M HCl
technique(s)
HPLC: suitable
color
colorless
application(s)
food and beverages
format
single component solution
storage temp.
2-8°C
SMILES string
Cl.N[C@@H](CCCNC(N)=N)C(O)=O
InChI
1S/C6H14N4O2.ClH/c7-4(5(11)12)2-1-3-10-6(8)9;/h4H,1-3,7H2,(H,11,12)(H4,8,9,10);1H/t4-;/m0./s1
InChI key
KWTQSFXGGICVPE-WCCKRBBISA-N
pictograms
Corrosion
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Met. Corr. 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves