Principaux documents
07655
Sigma-Aldrich
2-(Methylthio)pyridine
≥95.0% (HPLC)
Synonyme(s) :
Methyl 2-pyridyl sulfide
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C6H7NS
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
125.19
Beilstein:
108190
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Niveau de qualité
Essai
≥95.0% (HPLC)
Indice de réfraction
n20/D 1.570
Densité
1.12 g/mL at 20 °C (lit.)
Groupe fonctionnel
thioether
Chaîne SMILES 
CSc1ccccn1
InChI
1S/C6H7NS/c1-8-6-4-2-3-5-7-6/h2-5H,1H3
Clé InChI
VLQBSKLZRSUMTJ-UHFFFAOYSA-N
Catégories apparentées
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter