Principaux documents
05666
Supelco
Triclocarban
analytical standard
Synonyme(s) :
3,4,4′-Trichlorocarbanilide, 1-(4-Chlorophenyl)-3-(3,4-dichlorophenyl)urea, TCC, Triclocarban
About This Item
Formule linéaire :
Cl2C6H3NHCONHC6H4Cl
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
315.58
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
41116107
Nomenclature NACRES :
NA.24
Qualité
analytical standard
Niveau de qualité
Pression de vapeur
<0.1 mmHg ( 25 °C)
Essai
≥98.0% (HPLC)
Durée de conservation
limited shelf life, expiry date on the label
Pf
254-256 °C (lit.)
Application(s)
forensics and toxicology
pharmaceutical (small molecule)
Format
neat
Chaîne SMILES 
Clc1ccc(NC(=O)Nc2ccc(Cl)c(Cl)c2)cc1
InChI
1S/C13H9Cl3N2O/c14-8-1-3-9(4-2-8)17-13(19)18-10-5-6-11(15)12(16)7-10/h1-7H,(H2,17,18,19)
Clé InChI
ICUTUKXCWQYESQ-UHFFFAOYSA-N
Pictogrammes
Environment
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3