Key Documents
05320590
p-anisaldéhyde
primary reference standard
Synonyme(s) :
4-méthoxybenzaldéhyde
About This Item
Formule linéaire :
CH3OC6H4CHO
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
136.15
Numéro Beilstein :
471382
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352114
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.24
Qualité
primary reference standard
Densité de vapeur
4.7 (vs air)
Durée de conservation
limited shelf life, expiry date on the label
Fabricant/nom de marque
HWI
Indice de réfraction
n20/D 1.573 (lit.)
Point d'ébullition
248 °C (lit.)
Pf
−1 °C (lit.)
Densité
1.119 g/mL at 25 °C (lit.)
Application(s)
food and beverages
Température de stockage
−20°C
Chaîne SMILES 
[H]C(=O)c1ccc(OC)cc1
InChI
1S/C8H8O2/c1-10-8-4-2-7(6-9)3-5-8/h2-6H,1H3
Clé InChI
ZRSNZINYAWTAHE-UHFFFAOYSA-N
Description générale
Produced and qualified by HWI pharma services GmbH.
Exact content by quantitative NMR can be found on the certificate.
Application
Reference standard in the analysis of herbal medicinal products.
Pictogrammes
Health hazard
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Aquatic Chronic 3 - Repr. 2
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
240.8 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
116 °C - closed cup