Principaux documents
04314
Supelco
Thujone Standard Mixture
analytical standard
Synonyme(s) :
α,β-Thujone, (−)-1-Isopropyl-4-methylbicyclo[3.1.0]hexan-3-one
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C10H16O
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
152.23
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
85151701
Nomenclature NACRES :
NA.24
Qualité
analytical standard
Niveau de qualité
Description
reference substance for GC
Composition
α-thujone, 90-98%
β-thujone, 2-10%
Technique(s)
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
Indice de réfraction
n20/D 1.450
n20/D 1.455 (lit.)
Point d'ébullition
84-86 °C/17 mmHg (lit.)
Densité
0.925 g/mL at 25 °C (lit.)
Application(s)
cleaning products
cosmetics
flavors and fragrances
food and beverages
personal care
Format
neat
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES 
CC(C)[C@@]12C[C@@H]1[C@@H](C)C(=O)C2.CC(C)[C@@]34C[C@@H]3[C@H](C)C(=O)C4
InChI
1S/2C10H16O/c2*1-6(2)10-4-8(10)7(3)9(11)5-10/h2*6-8H,4-5H2,1-3H3/t7-,8+,10-;7-,8-,10+/m01/s1
Clé InChI
AKPBIVZAUPVDMO-APEKEWONSA-N
Autres remarques
This compound is commonly found in plants of the genus: achillea salvia
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 4 Oral
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
152.6 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
67 °C - closed cup