Key Documents
03630
Sigma-Aldrich
Ethylenediaminetetraacetic acid calcium disodium salt hydrate
≥97.0% (calc. based on dry substance, KT)
Synonyme(s) :
Calcium disodium ethylenediaminetetraacetate hydrate
About This Item
Formule linéaire :
Ca(OOCCH2)2NCH2CH2N(CH2COONa)2 · aq
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
374.27 (anhydrous basis)
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352116
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Niveau de qualité
Pureté
≥97.0% (calc. based on dry substance, KT)
Forme
powder
Chaîne SMILES 
O.[Na+].[Na+].[Ca++].[O-]C(=O)CN(CCN(CC([O-])=O)CC([O-])=O)CC([O-])=O
InChI
1S/C10H16N2O8.Ca.2Na.H2O/c13-7(14)3-11(4-8(15)16)1-2-12(5-9(17)18)6-10(19)20;;;;/h1-6H2,(H,13,14)(H,15,16)(H,17,18)(H,19,20);;;;1H2/q;+2;2*+1;/p-4
Clé InChI
JHECKPXUCKQCSH-UHFFFAOYSA-J
Description générale
Ethylenediaminetetraacetic acid calcium disodium salt hydrate (EDTA-CaNa2) is a chelating agent used in various fields including water treatment and pharmaceutical applications.
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Temmei Ito et al.
Biomedical materials (Bristol, England), 10(1), 015025-015025 (2015-03-03)
In order to obtain a hydroxyapatite (HAp)-poly(ethylene glycol) (PEG) composite, tetra amine-terminated PEG was crosslinked using disuccinimidyl tartrate to obtain a PEG hydrogel. Using two kinds of chelators with different stability constants for Ca ion (N-(2-hydroxyethyl) ethylenediamine-N,N',N'-triacetic acid (EDTA-OH, 8.14)