02400
Ethanolamine
puriss. p.a., ACS reagent, ≥99.0% (GC/NT)
Synonyme(s) :
2-Aminoéthanol, Alcool 2-aminoéthylique
About This Item
Produits recommandés
Qualité
ACS reagent
puriss. p.a.
Niveau de qualité
Densité de vapeur
2.1 (vs air)
Pression de vapeur
0.2 mmHg ( 20 °C)
Essai
≥99.0% (GC/NT)
Température d'inflammation spontanée
1436 °F
Limite d'explosivité
17 %
Impuretés
≤0.2% water
Résidus de calcination
≤0.05% (as SO4)
Indice de réfraction
n20/D 1.454 (lit.)
n20/D 1.454
pb
170 °C (lit.)
69-70 °C/10 mmHg
69-70 °C/10 mmHg
Pf
10-11 °C (lit.)
Densité
1.012 g/mL at 25 °C (lit.)
Traces de cations
Ca: ≤5 mg/kg
Cd: ≤1 mg/kg
Co: ≤1 mg/kg
Cr: ≤1 mg/kg
Cu: ≤1 mg/kg
Fe: ≤2 mg/kg
K: ≤20 mg/kg
Mg: ≤1 mg/kg
Mn: ≤1 mg/kg
Na: ≤20 mg/kg
Ni: ≤1 mg/kg
Pb: ≤1 mg/kg
Zn: ≤10 mg/kg
Groupe fonctionnel
amine
hydroxyl
Chaîne SMILES
NCCO
InChI
1S/C2H7NO/c3-1-2-4/h4H,1-3H2
Clé InChI
HZAXFHJVJLSVMW-UHFFFAOYSA-N
Catégories apparentées
Description générale
Application
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 3 - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
195.8 °F - Pensky-Martens closed cup
Point d'éclair (°C)
91 °C - Pensky-Martens closed cup
Équipement de protection individuelle
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter