Key Documents
02336
Millipore
PALCAM Listeria Selective Supplement according to Van Netten et al.
suitable for microbiology
About This Item
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
41171614
Nomenclature NACRES :
NA.85
Agence
according to GB 4789.30-2016
Niveau de qualité
Stérilité
sterile
Forme
powder
Durée de conservation
limited shelf life, expiry date on the label
Application(s)
environmental
food and beverages
pathogen testing
microbiology
Température de stockage
2-8°C
Adéquation
Listeria spp.
Application
An antimicrobial supplement recommended for the selective isolation and identification of Listeria monocytogenes.
Composants
(per vial, sufficient for 500 mL medium)
Polymyxin B sulfate 50000 IU
Ceftazidime 10.0 mg
Acriflavine hydrochloride 2.5 mg
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 2 - Eye Dam. 1 - Resp. Sens. 1 - Skin Sens. 1
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable