Merck
01467
N1-Acetylspermine trihydrochloride
≥97.0% (TLC)
Synonyme(s) :
N-[3-({4-[(3-aminopropyl)amino]butyl}amino)propyl]acetamide trihydrochloride
Se connecter pour consulter les tarifs organisationnels et contractuels.
Changer de vue
A propos de cet article
Formule empirique (notation de Hill) :
C12H28N4O · 3HCl
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
353.76
UNSPSC Code:
12352200
NACRES:
NA.25
PubChem Substance ID:
MDL number:
Beilstein/REAXYS Number:
7052482
Service technique
Besoin d'aide ? Notre équipe de scientifiques expérimentés est là pour vous.
Laissez-nous vous aider
Quality Segment
assay
≥97.0% (TLC)
SMILES string
Cl[H].Cl[H].Cl[H].CC(=O)NCCCNCCCCNCCCN
InChI
1S/C12H28N4O.3ClH/c1-12(17)16-11-5-10-15-8-3-2-7-14-9-4-6-13;;;/h14-15H,2-11,13H2,1H3,(H,16,17);3*1H
InChI key
QQSPUTBJDXPUCR-UHFFFAOYSA-N
Application
N1-Acetylspermine trihydrochloride has been used in a study to determine that the human carnitine transporter SLC22A16 mediates high affinity uptake of the anticancer polyamine analogue bleomycin-A5.
pictograms
Exclamation mark
signalword
Warning
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
Classe de stockage
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe