Principaux documents
11484281001
Roche
Substrat BM Blue POD, soluble
solution (ready-to-use), suitable for ELISA, pkg of 100 mL
Synonyme(s) :
3,3′,5,5′-Tétraméthylbenzidine solution
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C16H20N2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
240.34
Beilstein:
2808541
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352204
ID de substance PubChem :
Description
3,3′-5,5′-Tetramethylbenzidine (TMB)
Niveau de qualité
Forme
solution (ready-to-use)
Poids mol.
Mr 240.35
Conditionnement
pkg of 100 mL
Fabricant/nom de marque
Roche
Technique(s)
ELISA: suitable
Solubilité
water: soluble
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES 
Cc1cc(cc(C)c1N)-c2cc(C)c(N)c(C)c2
InChI
1S/C16H20N2/c1-9-5-13(6-10(2)15(9)17)14-7-11(3)16(18)12(4)8-14/h5-8H,17-18H2,1-4H3
Clé InChI
UAIUNKRWKOVEES-UHFFFAOYSA-N
Application
Le Substrat BM Blue POD, soluble, est idéal pour les applications ELISA. Il est utilisé dans les essais de détection de l′exendine-4 avec marquage à la fluorescéine.
Caractéristiques
Formule : C16H20N2
Couleur : bleu ; jaune après arrêt de la réaction
Évaluation : photométrie (450 nm)
Forme physique
Solution, prête à l′emploi
Remarque sur l'analyse
Absorption : Identique au spectre d′absorption de la TMB
Autres remarques
Produit destiné uniquement à la recherche en sciences de la vie. Ne pas utiliser dans des procédures de diagnostic.
Code de la classe de stockage
12 - Non Combustible Liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
No data available
Point d'éclair (°C)
No data available
Daming Zhou et al.
Nature structural & molecular biology, 27(10), 950-958 (2020-08-02)
The COVID-19 pandemic has had an unprecedented health and economic impact and there are currently no approved therapies. We have isolated an antibody, EY6A, from an individual convalescing from COVID-19 and have shown that it neutralizes SARS-CoV-2 and cross-reacts with
Kuan-Ying A Huang et al.
PLoS pathogens, 17(2), e1009352-e1009352 (2021-02-27)
Serological and plasmablast responses and plasmablast-derived IgG monoclonal antibodies (MAbs) have been analysed in three COVID-19 patients with different clinical severities. Potent humoral responses were detected within 3 weeks of onset of illness in all patients and the serological titre
Jiandong Huo et al.
Nature structural & molecular biology, 27(9), 846-854 (2020-07-15)
The SARS-CoV-2 virus is more transmissible than previous coronaviruses and causes a more serious illness than influenza. The SARS-CoV-2 receptor binding domain (RBD) of the spike protein binds to the human angiotensin-converting enzyme 2 (ACE2) receptor as a prelude to
Sindhu Rajan et al.
Molecular metabolism, 4(4), 265-276 (2015-04-02)
Glucagon-like peptide 1 (GLP-1) enhances insulin secretion and protects β-cell mass. Diabetes therapies targeting the GLP-1 receptor (GLP-1R), expressed in numerous tissues, have diminished dose-response in patients with type 2 diabetes compared with healthy human controls. The aim of this