11332465001
TWEEN® 20
non-ionic, aqueous solution, 10% (w/v)
Synonyme(s) :
TWEEN 20, Tween, Tween 20
About This Item
Produits recommandés
Description
Formula: C58H114O26, for n = 20
Forme
solution
Poids mol.
Mr 1228 (for n= 20)
Conditionnement
pkg of 5 × 10 mL
Fabricant/nom de marque
Roche
Technique(s)
cell culture | plant: suitable
microbiological culture: suitable
CMC
~0.06 mM
Absorption
= 0.025 at 254 nm at 0.05 % (w/v)
Conditions d'expédition
wet ice
Température de stockage
2-8°C
Description générale
Application
- solubilizing membrane proteins during isolation of membrane-protein complexes.
- a subsequent protein detection by UV light absorption, due to its low UV absorbance.
- ELISA (enzyme-linked immunosorbent assay) and immunoblots.
Qualité
Forme physique
Notes préparatoires
Autres remarques
Informations légales
Code de la classe de stockage
12 - Non Combustible Liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
No data available
Point d'éclair (°C)
No data available