Principaux documents
8.22184
Sigma-Aldrich
TWEEN® 20
for synthesis
Synonyme(s) :
Montanox 20, Polysorbate 20, Monolaurate de polyoxyéthylènesorbitan, Monolaurate de polyéthylèneglycolsorbitan
About This Item
Numéro CAS:
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352104
Numéro de classement CE :
500-018-3
Nomenclature NACRES :
NA.22
Pression de vapeur
<1.4 hPa ( 20 °C)
Niveau de qualité
Forme
liquid
Puissance
38900 mg/kg LD50, oral (Rat)
Poids mol.
~1228
Indice de réfraction
n20/D 1.468 (lit.)
pH
6-8 (20 °C, 50 g/L in H2O)
Température de transition
flash point 275 °C
Densité
1.095 g/mL at 25 °C (lit.)
Température de stockage
2-30°C
Chaîne SMILES 
CCCCCCCCCCCC(=O)OCCOCC(C1C(C(CO1)OCCO)OCCO)OCCO
InChI
1S/C26H50O10/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-24(30)34-19-18-31-20-22(32-15-12-27)26-25(35-17-14-29)23(21-36-26)33-16-13-28/h22-23,25-29H,2-21H2,1H3
Clé InChI
HMFKFHLTUCJZJO-UHFFFAOYSA-N
Description générale
Le Tween®-20 est un tensioactif non ionique à base de polysorbate. Il comporte trois motifs chimiques :
  • des chaînes ester aliphatique qui empêchent les interactions non spécifiques au niveau des biomolécules ;
  • une chaîne aliphatique qui peut être adsorbée de manière non covalente sur une surface hydrophobe ;
  • des groupes hydroxyle terminaux hydrophiles qui peuvent être modifiés chimiquement pour des applications potentielles.
Application
Le Tween®-20 peut servir d'agent structurant dans la préparation de films d'oxyde mésoporeux. En effet, il est capable d'améliorer les propriétés texturales des films, notamment une cristallinité maîtrisable, une morphologie de film, une porosité sur mesure, une grande surface spécifique BET et une épaisseur contrôlée. Il est également utilisé dans la synthèse de matériaux composites AuNP/TWEEN/GO, où il joue le rôle d'agent réducteur et immobilisant pour les nanoparticules d'or (AuNP) ainsi que d'agent stabilisant pour l'oxyde de graphène (GO).
Le Tween®-20 peut également être utilisé comme agent mouillant, émulsionnant ou solubilisant dans diverses formes liquides.
Détergent non ionique
Remarque sur l'analyse
Densité (d 20 °C/4 °C) : 1,095 à 1,105
Indice d'hydroxyle : 96 à 108
Indice de saponification : 40 à 50
Identité (IR) : test réussi
En raison de sa plage de fusion spécifique, ce produit peut se présenter sous forme solide, liquide, fondue solidifiée ou surfondue.
Informations légales
TWEEN is a registered trademark of Croda International PLC
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
527.0 °F - Pensky-Martens closed cup
Point d'éclair (°C)
275 °C - Pensky-Martens closed cup
Synthesis, characterization and electrochemical properties of mesoporous zirconia nanomaterials prepared by self-assembling sol-gel method with Tween 20 as a template
Chen Y, et al.
Chemical Engineering Journal, 170(2-3), 518-524 (2011)
Relationships between the hydrophilic-lipophilic balance values of pharmaceutical excipients and their multidrug resistance modulating effect in Caco-2 cells and rat intestines
Lo Yu-li
Journal of Controlled Release : Official Journal of the Controlled Release Society, 90(1), 37-48 (2003)
Development and evaluation of solid self nano-emulsifying formulation of rosuvastatin calcium for improved bioavailability
Kulkarni NS, et al.
Tropical Journal of Pharmaceutical Research, 14(4), 575-582 (2015)
Mass transport phenomena in oil-in-water emulsions containing surfactant micelles: Ostwald ripening
Weiss J, et al.
Langmuir, 16(17), 6833-6838 (2000)
Hierarchical macro-mesoporous structures in the system TiO2-Al2O3, obtained by hydrothermal synthesis using Tween-20 as a directing agent
Garcia-Benjume ML, et al.
Materials Characterization, 60(12), 1482-1488 (2009)