11086090001
Roche
Calpain Inhibitor I
N-Acetyl-Leu-Leu-norleucinal, synthetic
Synonyme(s) :
Calpain Inhibitor I, n-acetyl-leu-leu-norleucinal, ALLN, Ac-LLnL-CHO, MG-101, N-Acetyl-L-leucyl-L-leucyl-L-norleucinal, N-Acetyl-Leu-Leu-Norleu-al
About This Item
Produits recommandés
Niveau de qualité
Essai
98% (chromatographically homogeneous)
Forme
powder
Poids mol.
Mr = 383.5
Conditionnement
pkg of 25 mg
Fabricant/nom de marque
Roche
Pf
182 °C
Solubilité
DMF: 10 mg/mL
ethanol: 10 mg/mL
methanol: 10 mg/mL
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES
[H]C(=O)[C@H](CCCC)NC(=O)[C@H](CC(C)C)NC(=O)[C@H](CC(C)C)NC(C)=O
InChI
1S/C20H37N3O4/c1-7-8-9-16(12-24)22-19(26)18(11-14(4)5)23-20(27)17(10-13(2)3)21-15(6)25/h12-14,16-18H,7-11H2,1-6H3,(H,21,25)(H,22,26)(H,23,27)/t16-,17-,18-/m0/s1
Clé InChI
FMYKJLXRRQTBOR-BZSNNMDCSA-N
Catégories apparentées
Description générale
Spécificité
Application
Calpain Inhibitor I is used for western blotting methods.
Qualité
Variante de formule
Notes préparatoires
The suggested starting concentration is 17 μg/ml. This is the concentration at which half maximal inhibition of calpain I is observed.
Working solution: Recommended solvent is DMF, ethanol, or methanol up to 10 mg/ml.
Storage conditions (working solution): -15 to -25 °C
Solutions in DMF, methanol, ethanol are stable for 4 weeks at -15 to -25 °C.
Reconstitution
Autres remarques
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable