Key Documents
10988537001
Roche
7-Déaza-2′-déoxy-guanosine-5′-triphosphate
95% (7-Deaza-dGTP, HPLC), ≤4% (7-Deaza-dGDP, HPLC), solution, 10 mM
Synonyme(s) :
7-Déaza-2′-déoxyguanosine 5′-triphosphate lithium salt, −N7-dGTP, 7-Déaza-dGTP
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C11H17N4O13P3
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
506.19
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
41116100
ID de substance PubChem :
Niveau de qualité
Forme
solution
Composition
7-Deaza-dGDP, ≤4% HPLC
7-Deaza-dGTP, 95% HPLC
Conditionnement
pkg of 200 μL (10 mM, 2 μmol)
Fabricant/nom de marque
Roche
Concentration
10 mM
Température de stockage
−20°C
Chaîne SMILES 
NC1=NC(=O)c2ccn(C3CC(O)C(COP(O)(=O)OP(O)(=O)OP(O)(O)=O)O3)c2N1
InChI
1S/C11H17N4O13P3/c12-11-13-9-5(10(17)14-11)1-2-15(9)8-3-6(16)7(26-8)4-25-30(21,22)28-31(23,24)27-29(18,19)20/h1-2,6-8,16H,3-4H2,(H,21,22)(H,23,24)(H2,18,19,20)(H3,12,13,14,17)
Clé InChI
DLLXAZJTLIUPAI-UHFFFAOYSA-N
Description générale
Ce produit contient de la 7-déaza-2′-déoxy-guanosine-5′-triphosphate sous forme d′une solution à 10 mM de sel de lithium.
La 7-déaza-2′-déoxy-guanosine-5′-triphosphate est un analogue de nucléotides et un substrat possible de la télomérase processive. L′utilisation de cet analogue améliore le rendement de la PCR (amplification en chaîne par polymérase). Ce composé facilite également le séquençage des séquences riches en GC, particulièrement si la qualité de matrice disponible est faible ou que la qualité de l′ADN est médiocre.
Application
La 7-déaza-dGTP est un substrat de la majorité des ADN polymérases, dont l′ADN polymérase Taq.
La 7-déaza-dGTP est utilisée dans les méthodes de séquençage reposant sur la terminaison de chaîne dite didéoxy, au lieu de dGTP pour éliminer les problèmes de compression dans l′électrophorèse sur gel lors du séquençage des fragments d′ADN riches en GC.
La substitution partielle de 7-déaza-dGTP pour la dGTP dans les réactions de PCR peut améliorer le rendement en produit lorsque la matrice est riche en GC (c.-à-d., qu′elle présente d′importantes structures secondaires).
Notes préparatoires
Solution de travail : Diluer la 7-déaza-dGTP dans une solution contenant 50 mM Tris, pH 7,0, et l′utiliser à la même concentration que si la dGTP ordinaire était utilisée.
Remarque sur l'analyse
Absorption : 25 unités A260 de produit correspondent à 1 mg.
Détermination de l′absorbance : A250/A260, A280/A260, A290/A260
Autres remarques
Lorsque les produits de PCR contiennent de la 7-déaza-dGTP, ils ne sont pas colorés efficacement par le bromure d′éthidium, probablement en raison de la réduction de l′empilement des bases adjacentes dans les produits.
L′efficacité de l′amplification par PCR n′est généralement pas altérée en présence de 7-déaza-dGTP.
Produit destiné uniquement à la recherche en sciences de la vie. Ne pas utiliser dans des procédures de diagnostic.
Code de la classe de stockage
12 - Non Combustible Liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
No data available
Point d'éclair (°C)
No data available
G D Johnson et al.
Molecular human reproduction, 17(12), 721-726 (2011-08-13)
Intact ribosomal RNAs (rRNAs) comprise the majority of somatic transcripts, yet appear conspicuously absent in spermatozoa, perhaps reflecting cytoplasmic expulsion during spermatogenesis. To discern their fate, total RNA retained in mature spermatozoa from three fertile donors was characterized by Next
A Jung et al.
Molecular pathology : MP, 55(1), 55-57 (2002-02-12)
CpG islands are GC rich sequences that are found in the promoters of many genes in higher eukaryotes. They contain a high frequency of CG dinucleotides, which are substrates for DNA methylases. Methylation leads to transcriptional silencing of promoters. Owing
Apurva Agrawal et al.
Recent patents on anti-cancer drug discovery, 7(1), 102-117 (2011-08-23)
Telomerase, a specialised RNA-directed DNA polymerase extends and stabilises the telomeres at the ends of the eukaryotic chromosomes. The progressive loss of telomeres results in limited number of cell divisions and has been linked to the mechanism of human cellular
Tomonori Yabuta et al.
International journal of cancer, 101(5), 434-441 (2002-09-07)
To identify germline E-cadherin mutations responsible for the predisposition to diffuse gastric cancer (DGC) among the Japanese, we screened 17 patients with familial aggregation of gastric cancer by sequencing analysis. All the patients were diagnosed with DGC and had at
Suzanne Lesage et al.
Brain : a journal of neurology, 136(Pt 2), 385-391 (2013-02-16)
The recently identified C9orf72 gene accounts for a large proportion of amyotrophic lateral sclerosis and frontotemporal lobar degenerations. As several forms of these disorders are associated with parkinsonism, we hypothesized that some patients with Parkinson's disease or other forms of