Accéder au contenu
10567752001
Roche
Phosphatase alcaline
EIA grade, from calf intestine
Synonyme(s) :
PA, Phosphatase alcaline
Se connecter pour consulter les tarifs organisationnels et contractuels.
Changer de vue
A propos de cet article
UNSPSC Code:
12352204
Numéro CE :
NACRES:
NA.54
Specific activity:
~3,000 U/mg enzyme protein (+37°C, 4-nitrophenyl phosphate substrate, diethanolamine as buffer)
Biological source:
bovine (calf) intestine
Service technique
Besoin d'aide ? Notre équipe de scientifiques expérimentés est là pour vous.
Laissez-nous vous aider
biological source
bovine (calf) intestine
form
solution
specific activity
~3,000 U/mg enzyme protein (+37°C, 4-nitrophenyl phosphate substrate, diethanolamine as buffer)
packaging
pkg of 1.5 mL (15 mg)
manufacturer/tradename
Roche
optimum pH
9.8
pH range
9.0-11.0
shipped in
wet ice
General description
Phosphohydrolase de monoester orthophosphorique (à optimum alcalin)
Groupements aminés : 8 à 16 moles par mole d'enzyme
Application
La phosphatase alcaline peut être couplée à d'autres protéines par l'intermédiaire de ses groupements aminés. La solution enzymatique peut être utilisée directement pour la conjugaison, sans dialyse préalable.
Physical form
Solution prête à l'emploi (10 mg/ml)
Preparation Note
Conditions de stockage (solution de travail) : L'enzyme diluée (à 1:10 dans du NaCl 3 M) reste stable pendant six mois à 4 °C.
Une dilution à 1:10 dans l'eau reste stable pendant une semaine à 4 °C.
Ne pas congeler l'enzyme, qu'elle soit diluée ou non. En effet, la congélation annihile l'activité enzymatique.
À conserver entre 2 °C et 8 °C (ne pas congeler).
Analysis Note
Pureté : un seul pic chromatographique (HPLC)
Other Notes
Purification
La phosphatase alcaline intestinale est une glycoprotéine dimérique dont on ignore si la partie glucidique est séparée du reste de la molécule lors de la purification. Teneur en groupements aminés La littérature fait état d'une teneur en glucides de 2 à 20 % ; il devrait donc y avoir environ 70 groupements aminés par mole.
De plus, un chercheur a déterminé le nombre de groupements aminés et a trouvé 50 à 60 lysines par mole. Groupements -SH de la phosphatase alcaline
La littérature ne donne aucune information sur les groupements -SH présents dans la phosphatase alcaline.
Structure glucidique
Les résultats d'une étude sur la structure glucidique de plusieurs lots de phosphatase alcaline sont disponibles.
Estimation des groupements NH2 et glucide
Les résultats d'une estimation du nombre de groupements NH2 et glucide sont disponibles.
Conversion d'unités : Approximativement 4,35 U (phosphatase alcaline de qualité EIA) [37 °C, 4-NPP comme substrat, diéthanolamine comme tampon, pH 9,8] = 1 U [+25 °C, 4-NPP comme substrat, glycine comme tampon, pH 10,5]
1,0 U [+37 °C, conditions de test de contrôle qualité] = 0,73 U [+30 °C, conditions de test de contrôle qualité] = 0,48 U [+25 °C, conditions de test de contrôle qualité]
Produit réservé à la recherche en sciences de la vie. Ne pas utiliser dans des procédures de diagnostic.
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Phosphatase alcaline
wgk
WGK 1
flash_point_f
does not flash
flash_point_c
does not flash