Key Documents
04693124001
Roche
Cocktails d'inhibiteurs de protéases Mini cOmplete
Tablets provided in EASYpacks
Synonyme(s) :
inhibiteur de protéase
About This Item
Code UNSPSC :
12352204
Nomenclature NACRES :
NA.21
Forme
tablet
Conditionnement
pack of 30 tablets (individually packed in foil blister packs)
Fabricant/nom de marque
Roche
Solubilité
aqueous buffer: soluble
water: soluble
Température de stockage
2-8°C
Description générale
Les pastilles d'inhibiteur de protéases Mini cOmplete inhibent un large éventail de protéases à sérine et à cystéine, de métalloprotéases, ainsi que des calpaïnes. Grâce à leur composition optimisée, les pastilles montrent d'excellents effets d'inhibition et conviennent particulièrement bien à la protection des protéines isolées de tissus animaux, de plantes, de levures et de bactéries.
Les pastilles Mini cOmplete contiennent de l'EDTA et des inhibiteurs de protéases à la fois réversibles et irréversibles.
Spécificité
Pour l'inhibition des protéases à sérine et à cystéine et des métalloprotéases dans des extraits de cellules bactériennes, végétales, de mammifère et de levure.
Application
Le cocktail Mini cOmplete est utilisé pour inhiber les protéases à sérine et à cystéine et les métalloprotéases dans des extraits de cellules bactériennes, végétales, de mammifères et de levures.
Le cocktail Mini cOmplete contient des inhibiteurs de protéases réversibles et irréversibles. Nous recommandons donc d'ajouter le cocktail Mini cOmplete à tous les tampons et solutions mères normalement protégés par des inhibiteurs de protéases, et pas seulement pendant les étapes de purification initiales.
Le cocktail Mini cOmplete contient de l'EDTA (1 pastille dans 10 ml donne une solution d'EDTA 1 mM). Le tampon d'extraction ne doit donc pas contenir de cations divalents de type Ca2+, Mg2+ ou Mn2+, sous peine de rendre incomplète l'inhibition des métalloprotéases. Si la protéine d'intérêt est purifiée par IMAC (chromatographie d'affinité sur ions métalliques immobilisés), les protéines recombinantes avec étiquette Poly-His par exemple, l'EDTA doit être éliminé (par dialyse par exemple) avant la chromatographie.
Il est également possible d'utiliser le produit Mini cOmplete sans EDTA. Ces pastilles sont identiques aux pastilles Mini cOmplete, la seule différence étant qu'elles ne contiennent pas d'EDTA ni aucun autre agent chélateur.
Les pastilles Mini cOmplete inhibent l'activité protéolytique de petits volumes d'extraction (jusqu'à 10 ml). Pour des volumes plus importants (jusqu'à 50 ml), nous vous recommandons d'utiliser un autre produit de la gamme cOmplete. Les pastilles cOmplete et Mini cOmplete ont la même composition, les deux types de produits donnent donc des résultats comparables.
Le cocktail d'inhibiteurs de protéases Mini cOmplete a été utilisé comme composant :
  • du réactif d'extraction de protéines de mammifères (M-PER) pour la lyse des cellules souches de gliome (GSC)
  • de la solution tampon phosphate au dodécylsulfate de sodium (SDS-TBS) pour l'homogénéisation des tissus cervicaux
  • du tampon RIPA (test de radio-immunoprécipitation) pour la lyse des cellules souches embryonnaires humaines (hESC)
Caractéristiques et avantages
  • Pratique : il vous suffit de pousser la pastille à dissolution rapide à travers le papier aluminium de l'emballage EASYpack et de la faire tomber dans votre tampon.
  • Protection complète : Protégez instantanément vos protéines contre une large gamme de protéases (voir le Tableau 1).
  • Flexible : protégez les protéines contenues dans les extraits de quasiment n'importe quels tissus ou cellules, y compris ceux d'origine animale, végétale, bactérienne, de levures ou de champignons.
  • Sûr : optez pour des inhibiteurs non toxiques qui ne présentent aucun risque pour vous ou votre entourage.
  • Adapté à la purification par IMAC : Purifiez des protéines avec une étiquette poly-histidine avec la résine de purification His-Tag cOmplete
Conditionnement
30 pastilles de cocktail d'inhibiteurs de protéases cOmplete sous emballage individuel en plaquette alvéolée avec film d'aluminium. Chaque pastille suffit pour un volume de solution de 10 ml.
Composants
Mélange breveté de plusieurs inhibiteurs de protéases présentant une large spécificité inhibitrice.
Qualité
Performances évaluées à l'aide d'un extrait de pancréas.
Forme physique
Pastilles sous blister packs.
Notes préparatoires
Concentration de travail : 1 pastille pour 10 ml de solution d'extraction
Préparation de la solution de travail :
Pousser délicatement la pastille en dehors de la plaquette à travers le papier aluminium à l'aide du pouce (pour éviter de briser la pastille, ne pas utiliser l'ongle).
Une pastille Mini cOmplete suffit à inhiber l'activité protéolytique de 10 ml de solution d'extraction. En cas d'activité protéolytique extrêmement élevée, il est recommandé d'utiliser une pastille pour 7 ml de tampon d'extraction. Les pastilles peuvent être ajoutées directement au milieu d'extraction. Il est également possible de préparer une solution mère (concentrée 7 X).
Solution mère (conc. 7 X) :
Dissoudre une pastille Mini cOmplete dans 1,5 ml d'eau distillée ou de tampon phosphate 100 mM à pH 7,0.
Conditions de stockage (solution de travail) : La solution mère peut être stockée 1 à 2 semaines entre 2 et 8 °C et au moins 12 semaines entre -15 et -25 °C.
Reconstitution
Soluble dans les tampons aqueux ou à ajouter directement au milieu d'extraction. Sinon, préparer une solution mère concentrée 7x dans 1,5 ml d'eau ou de tampon phosphate 100 mM à pH 7,0. La solution mère est stable 1 à 2 semaines entre 2 et 8 °C et au moins 12 semaines entre -15 et -25 °C ; elle peut être utilisée dans les solutions à base de thiols entre 15 et 25 °C.
Autres remarques
Produit destiné uniquement à la recherche en sciences de la vie. Ne pas utiliser dans des procédures de diagnostic.
Informations légales
cOmplete is a trademark of Roche
Produit(s) apparenté(s)
Pictogrammes
Exclamation markExclamation mark
Mention d'avertissement
Warning-Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
does not flash
Point d'éclair (°C)
does not flash
Impaired myogenic development, differentiation and function in hESC-derived SMA myoblasts and myotubes
Hellbach N, et al.
Testing, 13(10), e0205589-e0205589 (2018)
Wenping Ma et al.
Neuroscience bulletin, 36(4), 359-371 (2019-10-28)
Gliomas are the most commonly occurring tumors of the central nervous system. Glioblastoma multiforme (GBM) is the most malignant and aggressive brain cancer in adults. Further understanding of the mechanisms underlying the aggressive nature of GBM is urgently needed. Here
Characterization of the 18 kda translocator protein (tspo) expression in post-mortem normal and alzheimer's disease brains
Gui Y, et al.
Brain Pathology, 1-14 (2019)
Yu-Shi Wang et al.
Biomolecules, 10(4) (2020-04-05)
(1) Background: Epithelial-mesenchymal transition (EMT) is an essential step for cancer metastasis; targeting EMT is an important path for cancer treatment and drug development. NF-κB, an important transcription factor, has been shown to be responsible for cancer metastasis by enhancing
Lea H Gregersen et al.
BMC cancer, 12, 232-232 (2012-06-14)
MicroRNAs (miRNAs) are well recognized as gene regulators and have been implicated in the regulation of development as well as human diseases. miR-143 is located at a fragile site on chromosome 5 frequently deleted in cancer, and has been reported
Contenu apparenté
Select different protease inhibitor types based on your needs to prevent protein degradation during isolation and characterization and safeguard proteins in sample prep.
Select different protease inhibitor types based on your needs to prevent protein degradation during isolation and characterization and safeguard proteins in sample prep.
Select different protease inhibitor types based on your needs to prevent protein degradation during isolation and characterization and safeguard proteins in sample prep.
Select different protease inhibitor types based on your needs to prevent protein degradation during isolation and characterization and safeguard proteins in sample prep.