Merck
Toutes les photos(5)
Key Documents
ZSR240RLTK
Milli-Q
Système de purification Milli-Q® SR 240L en kit
greener alternative
Pure RO water production station with two 3.5 L SQ Switch Tanks and SQ Gravity Valve
About This Item
Code UNSPSC :
41104200
eCl@ss :
33050190
Nomenclature NACRES :
JA.13
Entrée CA/CC
100 V / 240 V AC, 50-60 Hz
Fabricant/nom de marque
Milli-Q®
Caractéristiques du produit alternatif plus écologique
Design for Energy Efficiency
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
Paramètres
≤42 L/hr make-up flow rate (Pure RO water)
≤6 L/min distribution flow rate (Pure RO water from SQ Gravity valve)
16 kg operating weight (35.3 lb) (production station with two SQ Switch 3.5 L tank)
60 L/day max. usage
9 kg operating weight (19.8 lb)
Hauteur du système
50.3 cm (19.8 in.)
Largeur du système
39.2 cm (15.4 in.)
system depth
22 cm (8.7 in.)
Entrée
feed water nature potable tap water (Lab feed water connection must be a 1/2" Male thread NPT/BSP/GAZ)
Sortie
product water quality: type 3 water (RO water)
Autre catégorie plus écologique
Description générale
Nous nous engageons à vous proposer des produits plus respectueux de l'environnement, appartenant à l'une des quatre catégories d'alternatives plus écologiques. Ce produit a été développé dans le cadre de l'initiative Design for Sustainability (DfS). Cliquez ici pour consulter sa fiche d'évaluation DfS.
Pour savoir comment les systèmes d'eau Milli-Q® SQ 2Series fonctionnent et consulter une présentation complète, rendez-vous sur notre page dédiée.
Le Kit système de purification d'eau Milli-Q® SR 240L fournit de l'eau pure obtenue par osmose inverse (OI) à deux cuves mobiles SQ Switch de 3,5 l. Il est équipé d'une vanne gravitaire pour distribuer l'eau osmosée directement depuis la base de la cuve SQ Switch.
Grâce aux cuves mobiles SQ Switch, le système d'eau s'adapte à votre laboratoire, quelle que soit sa configuration : l'unité de production d'eau osmosée est placée à proximité d'une source d'eau potable et il est possible de positionner un nombre illimité de modules de distribution d'eau ultra pure à n'importe quel endroit du laboratoire ou du bâtiment équipé d'une prise électrique. Cela offre une souplesse d'installation, installation qui peut être facilement adaptée et dimensionnée en fonction des besoins changeants du laboratoire.
Cette configuration à deux cuves convient aux grands laboratoires, présentant des besoins en eau ultra pure assez importants.
Caractéristiques et avantages
Le Kit système de purification d'eau Milli-Q® SR 240L correspond à l'une des six configurations prédéfinies disponibles pour la famille Milli-Q® SQ 2Series, qui offre aux utilisateurs une autonomie totale et qui peut s'adapter aussi bien aux besoins actuels qu'aux évolutions futures des laboratoires. Cette station de production d'eau osmosée assure :
  • Un rechargement rapide (en 6 min seulement) de la cuve mobile SQ Switch avec de l'eau osmosée fraîchement produite grâce à la cartouche d'OI à haut débit (jusqu'à 42 l/h) de la station de production d'eau pure ; la boucle de recyclage de l'eau osmosée récupère 50 % de l'eau rejetée ; le rinçage automatique de la membrane d'OI permet à cette dernière de maintenir un haut niveau de performance.
  • La conception compacte du système, son manuel et ses vidéos d'installation auto-guidée vous permettent de brancher le système à l'endroit le mieux adapté à l'activité de votre laboratoire, puis de le déplacer si nécessaire.
  • Une évolutivité sans limites avec une seule station de production d'eau osmosée pouvant alimenter plusieurs modules autonomes de distribution d'eau ultra pure Milli-Q® SQ 200. Cet appareil accompagne la croissance de l'activité du laboratoire tout en limitant le budget d'investissement.
  • Le remplacement ultra facile de la cartouche grâce au mécanisme "Twist & Lock" (verrouillage par rotation) simplifie la maintenance et limite les coûts d'exploitation.
  • La taille compacte du système associée aux économies d'eau et d'énergie réalisées contribue aux efforts des laboratoires en faveur du développement durable.
  • En l'associant au module de distribution d'eau ultra pure Milli-Q® SQ 200 autonome, les laboratoires bénéficient :
  • D'un combiné distributeur manuel et simple à utiliser qui permet à n'importe quel utilisateur non formé ou nouveau de distribuer de l'eau ultra pure à un débit pouvant varier de 1,6 l/min au goutte à goutte.
  • D'une qualité d'eau ultra pure (Type 1) particulièrement fiable, avec une résistivité de 18,2 MΩ·cm, visible d'un coup d'œil grâce à un voyant LED coloré et d'un COT réduit au moyen d'une lampe UV à photo-oxydation intégrée.
  • D'une eau ultra pure fraîchement distribuée et disponible n'importe où, aussi bien à l'intérieur qu'à l'extérieur du laboratoire, grâce à la cuve mobile SQ Switch.
Composants
Le prix indiqué correspond à la référence ci-dessus uniquement ; il est susceptible d'être modifié à tout moment sans préavis.
Cette référence inclut :
  • La station de production d'eau osmosée
  • Une cuve Milli-Q® SQ Switch de 3,5 l
  • Une vanne gravitaire SQ
Cette référence n'inclut pas :
  • Les cartouches SQPAK
  • Le câble d'alimentation adapté au réseau électrique local
Informations légales
Milli-Q is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
SQPAK is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Protocoles
Visionnez les vidéos d'instruction et téléchargez les manuels d'utilisation multilingues des systèmes d'eau de laboratoire Milli-Q® SQ 2Series. Et vous serez opérationnels en un rien de temps. Achetez vos systèmes, accessoires, cartouches et services en ligne.
Visionnez les vidéos d'instruction et téléchargez les manuels d'utilisation multilingues des systèmes d'eau de laboratoire Milli-Q® SQ 2Series. Et vous serez opérationnels en un rien de temps. Achetez vos systèmes, accessoires, cartouches et services en ligne.
Visionnez les vidéos d'instruction et téléchargez les manuels d'utilisation multilingues des systèmes d'eau de laboratoire Milli-Q® SQ 2Series. Et vous serez opérationnels en un rien de temps. Achetez vos systèmes, accessoires, cartouches et services en ligne.
View instructional videos and download User Manuals for Milli-Q® SQ 2Series lab water systems. You’ll be up and running in no time. Buy online systems, accessories, cartridges and services.
Afficher tout
Contenu apparenté
Découvrez une nouvelle façon de penser l'eau ultra pure Maintenant, n'importe quelle paillasse munie d'une prise peut distribuer de l'eau ultra pure à 18,2 MΩ·cm fraîchement produite. Qualité robuste. Simplicité. Compacité. Évolutivité. Un produit alternatif plus écologique. Achetez-le en ligne.
Découvrez une nouvelle façon de penser l'eau ultra pure Maintenant, n'importe quelle paillasse munie d'une prise peut distribuer de l'eau ultra pure à 18,2 MΩ·cm fraîchement produite. Qualité robuste. Simplicité. Compacité. Évolutivité. Un produit alternatif plus écologique. Achetez-le en ligne.
Découvrez une nouvelle façon de penser l'eau ultra pure Maintenant, n'importe quelle paillasse munie d'une prise peut distribuer de l'eau ultra pure à 18,2 MΩ·cm fraîchement produite. Qualité robuste. Simplicité. Compacité. Évolutivité. Un produit alternatif plus écologique. Achetez-le en ligne.
Discover a new way to think about ultrapure water. Now any lab bench with a plug can freshly dispense 18.2 MΩ∙cm ultrapure water. Robust Quality. Simple. Compact. Scalable. A Greener Alternative Product. Buy Online.
Afficher tout