ZSR240R0TK
Système de purification Milli-Q® SR 240 en kit
Pure RO water production station with one 3.5 L SQ Switch Tank and SQ Gravity Valve
About This Item
Produits recommandés
Entrée CA/CC
100 V / 240 V AC, 50-60 Hz
Gamme de produits
Milli-Q® SQ 2Series
Fabricant/nom de marque
Milli-Q®
Caractéristiques du produit alternatif plus écologique
Design for Energy Efficiency
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
Paramètres
≤42 L/hr make-up flow rate (Pure RO water)
≤6 L/min distribution flow rate (Pure RO water from SQ Gravity valve)
10 kg operating weight (22 lb) (production station with SQ Switch 3.5 L tank)
30 L/day max. usage
6 kg operating weight (13.2 lb)
Hauteur du système
50.3 cm (19.8 in.)
Largeur du système
26.7 cm (10.5 in.)
system depth
22 cm (8.7 in.)
Entrée
feed water nature potable tap water (Lab feed water connection must be a 1/2" Male thread NPT/BSP/GAZ)
Sortie
product water quality: type 3 water (RO water)
Autre catégorie plus écologique
Description générale
Le Kit système de purification d'eau Milli-Q® SR 240 fournit de l'eau pure obtenue par osmose inverse (OI) à une cuve mobile SQ Switch de 3,5 l. Il est équipé d'une vanne gravitaire pour distribuer l'eau osmosée directement depuis la base de la cuve SQ Switch.
Avec la cuve mobile SQ Switch, ce système d'eau s'adapte à votre laboratoire, quelle que soit sa configuration : l'unité de production d'eau osmosée est placée à proximité d'une source d'eau potable et il est possible de positionner un nombre illimité de modules de distribution d'eau ultra pure à n'importe quel endroit du laboratoire ou du bâtiment équipé d'une prise électrique. Cela offre une souplesse d'installation, installation qui peut être facilement adaptée et dimensionnée en fonction des besoins changeants du laboratoire.
Caractéristiques et avantages
Cette station de production d'eau osmosée assure :
- Un rechargement rapide (en 6 min seulement) de la cuve mobile SQ Switch avec de l'eau osmosée fraîchement produite grâce à la cartouche d'OI à haut débit (jusqu'à 42 l/h) de la station de production d'eau pure
- La boucle de recyclage de l'eau osmosée récupère 50 % de l'eau rejetée
- Le rinçage automatique de la membrane d'OI permet à cette dernière de maintenir un haut niveau de performance.
- La conception compacte du système, son manuel et ses vidéos d'installation auto-guidée vous permettent de brancher le système à l'endroit le mieux adapté à l'activité de votre laboratoire, puis de le déplacer si nécessaire.
- Une évolutivité sans limites avec une seule station de production d'eau osmosée pouvant alimenter plusieurs modules autonomes de distribution d'eau ultra pure Milli-Q® SQ 200. Cet appareil accompagne la croissance de l'activité du laboratoire tout en limitant le budget d'investissement.
- Le remplacement ultra facile de la cartouche grâce au mécanisme "Twist & Lock" (verrouillage par rotation) simplifie la maintenance et limite les coûts d'exploitation.
- La taille compacte du système associée aux économies d'eau et d'énergie réalisées contribue aux efforts des laboratoires en faveur du développement durable.
- En l'associant au module de distribution d'eau ultra pure Milli-Q® SQ 200 autonome, les laboratoires bénéficient :
- D'un combiné distributeur manuel et simple à utiliser qui permet à n'importe quel utilisateur non formé ou nouveau de distribuer de l'eau ultra pure à un débit pouvant varier de 1,6 l/min au goutte à goutte.
- D'une qualité d'eau ultra pure (Type 1) particulièrement fiable, avec une résistivité de 18,2 MΩ·cm, visible d'un coup d'œil grâce à un voyant LED coloré et d'un COT réduit au moyen d'une lampe UV à photo-oxydation intégrée.
- D'une eau ultra pure fraîchement distribuée et disponible n'importe où, aussi bien à l'intérieur qu'à l'extérieur du laboratoire, grâce à la cuve mobile SQ Switch.
Composants
Cette référence inclut :
- La station de production d'eau osmosée
- Une cuve Milli-Q® SQ Switch de 3,5 l
- Une vanne gravitaire SQ
Cette référence n'inclut pas :
- Les cartouches SQPAK™
- Le câble d'alimentation adapté au réseau électrique local
Informations légales
consumable
À utiliser avec
Protocoles
Visionnez les vidéos d'instruction et téléchargez les manuels d'utilisation multilingues des systèmes d'eau de laboratoire Milli-Q® SQ 2Series. Et vous serez opérationnels en un rien de temps. Achetez vos systèmes, accessoires, cartouches et services en ligne.
Visionnez les vidéos d'instruction et téléchargez les manuels d'utilisation multilingues des systèmes d'eau de laboratoire Milli-Q® SQ 2Series. Et vous serez opérationnels en un rien de temps. Achetez vos systèmes, accessoires, cartouches et services en ligne.
Visionnez les vidéos d'instruction et téléchargez les manuels d'utilisation multilingues des systèmes d'eau de laboratoire Milli-Q® SQ 2Series. Et vous serez opérationnels en un rien de temps. Achetez vos systèmes, accessoires, cartouches et services en ligne.
View instructional videos and download User Manuals for Milli-Q® SQ 2Series lab water systems. You’ll be up and running in no time. Buy online systems, accessories, cartridges and services.
Contenu apparenté
Découvrez une nouvelle façon de penser l'eau ultra pure Maintenant, n'importe quelle paillasse munie d'une prise peut distribuer de l'eau ultra pure à 18,2 MΩ·cm fraîchement produite. Qualité robuste. Simplicité. Compacité. Évolutivité. Un produit alternatif plus écologique. Achetez-le en ligne.
Découvrez une nouvelle façon de penser l'eau ultra pure Maintenant, n'importe quelle paillasse munie d'une prise peut distribuer de l'eau ultra pure à 18,2 MΩ·cm fraîchement produite. Qualité robuste. Simplicité. Compacité. Évolutivité. Un produit alternatif plus écologique. Achetez-le en ligne.
Découvrez une nouvelle façon de penser l'eau ultra pure Maintenant, n'importe quelle paillasse munie d'une prise peut distribuer de l'eau ultra pure à 18,2 MΩ·cm fraîchement produite. Qualité robuste. Simplicité. Compacité. Évolutivité. Un produit alternatif plus écologique. Achetez-le en ligne.
Discover a new way to think about ultrapure water. Now any lab bench with a plug can freshly dispense 18.2 MΩ∙cm ultrapure water. Robust Quality. Simple. Compact. Scalable. A Greener Alternative Product. Buy Online.