Merck
Toutes les photos(6)
Principaux documents
ZSQ200U0TK
Milli-Q
Système de purification Milli-Q® SQ 200 en kit
greener alternative
Ultrapure (Type 1) water dispensing module; Includes one 3.5 L Milli-Q® SQ Switch Tank.
About This Item
Code UNSPSC :
41104200
eCl@ss :
33050190
Nomenclature NACRES :
JA.13
Finding the right water system for your lab? Use our selection guide to determine the kind of system that would fit your needs at the lab or contact a specialist for further assistance.
Entrée CA/CC
100 V / 240 V AC, 50-60 Hz
Gamme de produits
Milli-Q® SQ 2Series
Fabricant/nom de marque
Milli-Q®
Caractéristiques du produit alternatif plus écologique
Design for Energy Efficiency
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
Paramètres
≤1.6 L/min distribution flow rate (Ultrapure water from Handset Dispenser)
10 L/day max. usage
12 kg operating weight (26.5 lb) (production station with SQ Switch 3.5 L tank)
8 kg operating weight (17.6 lb)
Résistivité
18.2 MΩ-cm
Hauteur du système
50.3 cm (19.8 in.)
62.8 cm (24.8 in.) , with Handset Dispenser tubing
Largeur du système
26.7 cm (10.5 in.)
38.4 cm (15.1 in.) , including Handset Dispenser
system depth
22 cm (8.7 in.)
Impuretés
Microbes: < 10 cfu/L (typically < 1 cfu/L) with SQPAK Final or Bio Final filters
Particulates: < 1 unit/mL (particulates > 0.22 µm with SQPAK Final or Bio Final filters
Pyrogens: < 0.001 EU/mL with SQPAK Bio Final filter
Résidus de Carbone Oxydable Total (COT)
≤5 ppb
Entrée
feed water nature potable tap water (Lab feed water connection must be a 1/2" Male thread NPT/BSP/GAZ)
Sortie
product water quality: type 1 water (18.2 MΩ·cm)
Conductivité
0.055 μS/cm
Autre catégorie plus écologique
Description générale
Nous nous engageons à vous proposer des produits plus respectueux de l'environnement, appartenant à l'une des quatre catégories d'alternatives plus écologiques. Ce produit a été développé dans le cadre de l'initiative Design for Sustainability (DfS). Cliquez ici pour consulter sa fiche d'évaluation DfS.
Pour savoir comment les systèmes d'eau Milli-Q® SQ 2Series fonctionnent et consulter une présentation complète, rendez-vous sur notre page dédiée.
Le Kit système de purification d'eau Milli-Q® SQ 200 distribue de l'eau ultra pure (Type 1) issue de la cuve SQ Switch de 3,5 l remplie d'eau pure produite par osmose inverse (OI). L'eau ultra pure est distribuée par un combiné distributeur souple d'utilisation. Ce module de distribution doit être associé à une station de production d'eau osmosée Milli-Q® SQ 2Series pour recharger sa cuve mobile SQ Switch.
Le module de distribution Milli-Q® SQ 200 permet d'installer ou d'agrandir cinq des six configurations prédéfinies disponibles pour la famille Milli-Q® SQ 2Series : Milli-Q® SQ 240, Milli-Q® SQ 240L, Milli-Q® SQ 240XL, Milli-Q® SQ 240C et Milli-Q® SQ 240CV. Ces configurations confèrent aux utilisateurs une autonomie totale et peuvent s'adapter aussi bien aux besoins actuels qu'aux évolutions futures des laboratoires.
Caractéristiques et avantages
  • Simple à utiliser, le combiné distributeur manuel permet à n'importe quel utilisateur non formé ou nouveau de distribuer de l'eau ultra pure à un débit pouvant varier de 1,6 l/min au goutte à goutte.
  • La qualité particulièrement fiable de l'eau ultra pure (Type 1), d'une résistivité de 18,2 MΩcm, est visible d'un coup d'œil grâce à un voyant LED coloré.
  • Le COT est réduit au moyen d'une lampe UV à photo-oxydation intégrée.
  • Cette unité de distribution autonome fournit de l'eau ultra pure fraîchement produite à n'importe quel endroit équipé d'une prise électrique grâce à la cuve mobile SQ Switch.
  • Rechargement rapide (en 6 min seulement) de la cuve mobile SQ Switch avec de l'eau osmosée fraîchement produite grâce à la cartouche d'OI à haut débit (jusqu'à 42 l/h) de la station de production d'eau pure.
  • La conception compacte du système, son manuel et ses vidéos d'installation auto-guidée vous permettent de brancher le système à l'endroit le mieux adapté à l'activité de votre laboratoire, puis de le déplacer si nécessaire.
  • Le remplacement ultra facile de la cartouche grâce au système "Twist & Lock" (verrouillage par rotation) simplifie la maintenance et limite les coûts d'exploitation.
  • La taille compacte du système associée aux économies d'eau et d'énergie réalisées contribue aux efforts des laboratoires en faveur du développement durable.
Composants
Le prix indiqué correspond à la référence ci-dessus uniquement ; il est susceptible d'être modifié à tout moment sans préavis.
Cette référence inclut :
  • Le module de distribution d'eau ultra pure à partir d'une cuve de 3,5 l
  • Une cuve Milli-Q® SQ Switch de 3,5 l
Cette référence n'inclut pas :
  • Les cartouches ou les filtres finaux SQPAK
  • La vanne gravitaire SQ
  • La station de production d'eau osmosée obligatoire pour recharger la cuve SQ Switch de 3,5 l (systèmes de purification Milli-Q® SR 240 / SR 240L / SR 240XL)
  • Le câble d'alimentation adapté au réseau électrique local
Informations légales
Milli-Q is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
SQPAK is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Protocoles
Visionnez les vidéos d'instruction et téléchargez les manuels d'utilisation multilingues des systèmes d'eau de laboratoire Milli-Q® SQ 2Series. Et vous serez opérationnels en un rien de temps. Achetez vos systèmes, accessoires, cartouches et services en ligne.
Visionnez les vidéos d'instruction et téléchargez les manuels d'utilisation multilingues des systèmes d'eau de laboratoire Milli-Q® SQ 2Series. Et vous serez opérationnels en un rien de temps. Achetez vos systèmes, accessoires, cartouches et services en ligne.
Visionnez les vidéos d'instruction et téléchargez les manuels d'utilisation multilingues des systèmes d'eau de laboratoire Milli-Q® SQ 2Series. Et vous serez opérationnels en un rien de temps. Achetez vos systèmes, accessoires, cartouches et services en ligne.
View instructional videos and download User Manuals for Milli-Q® SQ 2Series lab water systems. You’ll be up and running in no time. Buy online systems, accessories, cartridges and services.
Afficher tout
Contenu apparenté
Découvrez une nouvelle façon de penser l'eau ultra pure Maintenant, n'importe quelle paillasse munie d'une prise peut distribuer de l'eau ultra pure à 18,2 MΩ·cm fraîchement produite. Qualité robuste. Simplicité. Compacité. Évolutivité. Un produit alternatif plus écologique. Achetez-le en ligne.
Découvrez une nouvelle façon de penser l'eau ultra pure Maintenant, n'importe quelle paillasse munie d'une prise peut distribuer de l'eau ultra pure à 18,2 MΩ·cm fraîchement produite. Qualité robuste. Simplicité. Compacité. Évolutivité. Un produit alternatif plus écologique. Achetez-le en ligne.
Découvrez une nouvelle façon de penser l'eau ultra pure Maintenant, n'importe quelle paillasse munie d'une prise peut distribuer de l'eau ultra pure à 18,2 MΩ·cm fraîchement produite. Qualité robuste. Simplicité. Compacité. Évolutivité. Un produit alternatif plus écologique. Achetez-le en ligne.
Discover a new way to think about ultrapure water. Now any lab bench with a plug can freshly dispense 18.2 MΩ∙cm ultrapure water. Robust Quality. Simple. Compact. Scalable. A Greener Alternative Product. Buy Online.
Afficher tout