Principaux documents
ZFRE012F0
Milli-Q
Filtre évent de 30 cm (12") pour réservoirs d'eau SDS
Prevents contamination of pure water stored in SDS tanks
Synonyme(s) :
Filtre évent
About This Item
Code UNSPSC :
41104212
eCl@ss :
33050190
Nomenclature NACRES :
JA.14
Le tarif et la disponibilité ne sont pas disponibles actuellement.
Matériaux
O-ring (Viton)
polypropylene filter (fibers and core)
polypropylene housing
Niveau de qualité
Caractéristiques
Prevents contamination of the stored pure water
Conditionnement
pkg of 1 unit
Paramètres
30 L/min air flow rate
Hauteur
30.8 cm (12.13 in.)
Diamètre
7 cm (2.76 in.)
Diamètre du carter
72 mm (2.8 in.)
Longueur du carter
311 mm (12.2 in.)
Longueur totale
327 mm (12.9 in.)
Dimension de pores
1 μm filter
Compatibilité
for use with SDS
for use with tanks
Conditions d'expédition
ambient
Description générale
Ce filtre évent est conçu pour protéger l'eau pure ultrasensible stockée des contaminants qui peuvent être présents dans l'environnement. Il s'agit notamment du dioxyde de carbone, des particules, des micro-organismes ou des composés organiques volatils qui proviennent essentiellement de l'atmosphère du laboratoire.
Lorsque le dioxyde de carbone se dissout dans l'eau, il forme des ions bicarbonate et carbonate. Cette réaction augmente la teneur en ions de l'eau pure, compromettant sa qualité. Ce filtre évent réduit sensiblement la quantité de contaminants organiques et ioniques atmosphériques qui pénètrent dans le réservoir.
Pour de meilleurs résultats, ce filtre évent doit être remplacé tous les ans.
Application
Ce filtre évent s'utilise lorsque le réservoir est alimenté en eau pure osmosée.
Caractéristiques et avantages
  • Le charbon actif adsorbe les composés organiques volatils.
  • Un lit de chaux sodée permet d'éliminer le dioxyde de carbone.
  • Un filtre membrane retient les particules et les bactéries.
  • Ce filtre évent est facile à installer dans le support intégré prévu à cet effet à l'avant du réservoir SDS.
Questions
1–9 of 9 Questions  
  1. What are the storage conditions for this product?
    1 answer
    1. Recommended storage conditions: temperatures from 5 to 30°C; humidity between 10 and 80%. The original sealed bag (if provided) must be kept intact before the first use to protect the purification element from foreign matter.
      Helpful?
  2. How are consumables changed?
    1 answer
    1. To help you to change your system's consumables, several video tutorials are available on our YouTube channel: https://youtube.com/playlist?list=PL2TUriaAaEA_IXDCnPbDk6OmrwptjwOHD. For high-flow systems, please keep in mind that all consumable changes must be approved by a 3-digit code that only the person in charge of the system knows.
      Helpful?
  3. How can I know which consumables can be used with my system?
    1 answer
    1. To know which consumables can be used on your system, you can see in the user manual of your system or see all the consumables for each system listed on https://www.sigmaaldrich.com/products/water-purification/milli-q-consumables.
      Helpful?
  4. What steps are you taking towards improved sustainability?
    1 answer
    1. Sustainability is at the heart of our innovations. From reducing water and energy consumption, to minimizing plastic and chemical waste, our dedicated water system engineers are constantly working on new ways to reduce the ecological footprint of our products to better support the sustainability goals we're all striving towards. For more information, we invite you to review the following brochure and infographic which highlight our efforts and achievements: https://www.sigmaaldrich.com/life-science/milliq#sus. Do not hesitate to contact your local representative or sales contact (https://www.sigmaaldrich.com/collections/offices) for further information.
      Helpful?
  5. Can I arrange to have my consumables automatically ordered and delivered once a year?
    1 answer
    1. It's possible to place only one consumable order per year with a specific contract called "Consumable Supply Agreement (CSA)" (https://www.sigmaaldrich.com/US/en/products/water-purification/milli-q-consumables#csa). For further information, contact your local representative or sales contact (https://www.sigmaaldrich.com/US/en/collections/offices).
      Helpful?
  6. How frequently do the various consumables need to be changed?
    1 answer
    1. The frequency that consumables must be changed depends on the system's usage (treated water volume) and on the consumables themselves (time of usage). In order to ensure the quality of water and your results, the consumables should be replaced when the system alerts you.
      Helpful?
  7. Can consumables be opened and refilled?
    1 answer
    1. Unfortunately, this is not possible because of safety issues and the need to guarantee the quality of consumables and their interior purification components. Our consumables are manufactured in an ISO 9001-certified facility France in agreement with high quality standards.
      Helpful?
  8. If I have a final filter that I use only occasionally (e.g., Biopak®) and have another filter (e.g. Millipak®) that I most of the time, can I keep the 'occasional-use' filter for use again at a later time?
    1 answer
    1. It is not possible to re-use a filter that has been used and then removed because air intake during replacement creates an airlock and blocks water passing through the filter. If you regularly need two different filters, we recommend using two POD dispensers.
      Helpful?
  9. Where can I find data sheets, Certificates of Origin, Certificates of Analysis, and Certificates of Quality?
    1 answer
    1. Documents and certificates are available in the "Documentation" section on this page. Do not hesitate to contact us if you require further information.