VPMHKITNB9
Kit Viresolve® Pro Shield H Micro
Virus prefilter, Viresolve® Pro Shield H, Micro kit, filtration area 3.1 cm²
Synonyme(s) :
Viresolve® Pro Shield H
About This Item
Produits recommandés
Matériaux
polyethersulfone membrane ((PES))
white PVDF device (molded parts (yellow band))
Niveau de qualité
Paramètres
4.1 bar max. pressure (60 psid) at 25 °C (Samples were integral based on an Air/ Water Diffusion Test, before and after a forward stress.)
H × diam. × filtration area
3.83 cm (1.51 in.) × 3.07 cm (1.21 in.) × 3.1 cm2
Surface de filtration
3.1 cm2
Poids
4 gempty
Impuretés
may contain <0.25 EU/mL bacterial endotoxins (LAL test)
Raccords
female Luer-Lok® inlet (inlet and vent)
male Luer outlet (Slip)
Température de stockage
2-30°C
Description générale
* Les dispositifs Viresolve® Pro sont construits avec deux couches de membranes. Chaque dispositif Viresolve® Pro Shield H Micro est emballé sous blister et étiqueté avec le numéro de lot de dispositif et le numéro de lot/de rouleau de membrane de la couche supérieure.
Application
Caractéristiques et avantages
- Dispositifs à petite échelle pour le développement de procédés, l'optimisation et les études de validation
- Préfiltres adsorbants à base de membrane pour éliminer les agrégats de protéines et autres espèces colmatantes
- Neuf unités par kit (un lot de membranes)