Merck
1.04352
L-Histidine
EMPROVE® EXPERT, Ph. Eur., ChP, JP, USP
Synonyme(s) :
Acide (S)-2-amino-3-(4-imidazolyl)propionique, NSC 137773
Se connecter pour consulter les tarifs organisationnels et contractuels.
Changer de vue
A propos de cet article
Formule empirique (notation de Hill) :
C6H9N3O2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
155.15
EC Index Number:
200-745-3
UNSPSC Code:
12352209
Beilstein/REAXYS Number:
84088
MDL number:
Service technique
Besoin d'aide ? Notre équipe de scientifiques expérimentés est là pour vous.
Laissez-nous vous aider
Quality Segment
agency
ChP, JP, Ph. Eur., USP
product line
EMPROVE® EXPERT
form
solid
technique(s)
API processing | cocrystal formation: suitable
pH
7.7 (20 °C, 10 g/L in H2O)
mp
282 °C (dec.) (lit.)
application(s)
liquid formulation
parenterals
pharma/biopharma processes
pharmaceutical
storage temp.
2-30°C
SMILES string
N[C@@H](Cc1c[nH]cn1)C(O)=O
InChI
1S/C6H9N3O2/c7-5(6(10)11)1-4-2-8-3-9-4/h2-3,5H,1,7H2,(H,8,9)(H,10,11)/t5-/m0/s1
InChI key
HNDVDQJCIGZPNO-YFKPBYRVSA-N
General description
Les produits chimiques jouent un rôle clé dans la stabilisation des médicaments biologiques au cours de leur fabrication et de leur formulation, par exemple en empêchant leur agrégation. Nous proposons une vaste gamme de stabilisants, de tampons et de sels de haute qualité pour une purification et une formulation efficaces de vos biomolécules. Spécialement conçus pour les applications à haut risque, ces produits présentent une faible charge microbienne et un faible taux d'endotoxines.
Dans le cadre de notre programme Emprove®, nos matières premières sont accompagnées d'une documentation complète qui permet d'assurer la conformité de votre produit pharmaceutique ou biopharmaceutique, la parfaite transparence de votre chaîne d'approvisionnement et l'atténuation des risques. Notre marque SAFC® pour la formulation et la production pharmaceutiques et biopharmaceutiques est une famille de produits de haute qualité qui satisfait aux procédures de contrôle qualité les plus strictes et qui est produite selon les bonnes pratiques de fabrication en vigueur.
Application
L'histidine est utilisée comme tampon de formulation dans la fabrication de produits biopharmaceutiques. Elle est souvent associée au chlorhydrate d'histidine monohydraté pour préparer un tampon histidine de pH souhaité.
Parce qu'elle présente un seuil microbien et un seuil d'endotoxines relativement bas, la L-histidine Emprove® Expert convient particulièrement aux applications à haut risque.
Biochem/physiol Actions
Précurseur de l′histamine par l′action de l′histidine décarboxylase.
Legal Information
Emprove is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
SAFC is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Still not finding the right product?
Explore all of our products under L-Histidine
Classe de stockage
11 - Combustible Solids
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
wgk
WGK 1
Restez en conformité avec les BPF grâce au programme Emprove®.
Accélérer la qualification, maintenir la conformité et gagner du temps avec Emprove® Dossiers.
Télécharger les Dossiers
Note: you will be brought to EmproveSuite.com. Your username and password are separate from SigmaAldrich.com and may differ.
Inscrivez-vous gratuitement et accédez à Emprove® Dossiers en quelques minutes. Mettez votre abonnement à niveau pour débloquer un contenu avancé et personnalisé dans la Emprove® Suite
Vous ne trouvez pas ce que vous cherchez ? Visitez la page d'aide du programme Emprove®..
Déjà en possession de ce produit ?
Vous avez des difficultés à trouver la référence de votre produit ou son numéro de lot ?
Les références de produits sont combinées avec des tailles de conditionnement/quantités lorsqu'elles figurent sur le site Internet (exemple : T1503-25G). Assurez-vous de ne saisir QUE la référence du produit dans le champ Référence produit (exemple: T1503).
Exemple :
T1503
Numéro du produit
-
25G
Conditionnement/Quantité
Autres exemples :
705578-5MG-PW
PL860-CGA/SHF-1EA
MMYOMAG-74K-13
1000309185
entrer en tant que 1.000309185)
Vous rencontrez des problèmes ? N'hésitez pas à contacter Service technique pour obtenir une assistance