Principaux documents
VCTP14250
Millipore
Filtre membrane Isopore
Isopore, filter diam. 142 mm, hydrophilic
Synonyme(s) :
Filtre membrane en polycarbonate, 0,1 µm de dimension de pores
About This Item
Code UNSPSC :
40161507
eCl@ss :
32031602
Nomenclature NACRES :
NB.24
Matériaux
plain filter
polycarbonate membrane
white filter
Caractéristiques
hydrophilic
Fabricant/nom de marque
Isopore
Millipore
Paramètres
0.000367 L/min-cm2-psi air flow rate
0.13 mL/min-cm2-psi water flow rate (maximum flow rate per 1.0 psi)
140 °C max. temp.
~2.5 mL/min-cm2 water flow rate at 10 psi (typical results)
Diam. du filtre
142 mm
Épaisseur
25 μm
Extractibles par gravimétrie
<1%
Indice de réfraction
n/D 1.6
Matrice
Isopore
Dimension de pores
0.1 μm pore size
4.18 % porosity
Point de bulle
≥7.0 bar, air with water at 23 °C
Conditions d'expédition
ambient
Description générale
Code du filtre : VCTP
La membrane Isopore est un filtre écran à pores capillaires en polycarbonate, recommandé pour toutes les analyses nécessitant l'observation de l'échantillon sur la surface de la membrane. La membrane Isopore offre des avantages incontestables pour l'analyse au microscope optique ou électronique des contaminants présents dans l'air ainsi que d'autres particules. La membrane Isopore est constituée d'un film en polycarbonate à la surface parfaitement lisse pour une meilleure observation de l'échantillon. Son procédé de fabrication unique garantit la précision du diamètre des pores et l'homogénéité de la dimension des pores, pour une séparation précise des échantillons selon leur taille. Il n'est généralement pas nécessaire d'utiliser des filtres appariés en poids en raison du poids faible et constant de cendres et de goudrons.
Caractéristiques et avantages :
•La structure de la membrane retient les particules en surface, simplifiant le comptage et l'analyse
•Les membranes Isopore ne se colorent pas, limitant les interférences dues au bruit de fond
•La membrane est non hygroscopique, ce qui réduit le temps de séchage et d'analyse
•Son matériau translucide ne requiert pas de transparisation pour la microscopie en lumière transmise ; il existe également en version noire
Applications :
Contrôle de la qualité de l'air, microscopie en épifluorescence, mesures du chimiotactisme
Application
  • Chimiotaxie
  • Bioanalyses
  • Cytologie
  • Surveillance de la qualité de l'air
  • Détection de microplastiques
  • Eau d'une qualité convenant à la détection de microplastiques
Attention
Une réduction de débits peut être observée après autoclavage.
Informations légales
ISOPORE is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Code de la classe de stockage
10-13 - German Storage Class 10 to 13
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable