Principaux documents
ATTP04700
Millipore
Filtre membrane en polycarbonate, dimension de pores de 0,8 μm
Isopore, filter diam. 47 mm, hydrophilic
Synonyme(s) :
Filtre membrane Isopore
About This Item
Code UNSPSC :
40161507
eCl@ss :
32031602
Nomenclature NACRES :
NB.24
Matériaux
plain filter
polycarbonate membrane
white filter
Stérilité
non-sterile
Caractéristiques
hydrophilic
Fabricant/nom de marque
Isopore
Millipore
Paramètres
125 mL/min-cm2-psi water flow rate (maximum flow rate per 1.0 psi)
140 °C max. temp.
4.08 L/min-cm2-psi air flow rate
~85 mL/min-cm2 water flow rate at 10 psi (typical results)
Diamètre
47 mm
Diam. du filtre
47 mm
Épaisseur
25 μm
Extractibles par gravimétrie
<1%
Indice de réfraction
n/D 1.6
Matrice
Isopore
Dimension de pores
0.8 μm pore size
5-20 % porosity
Point de bulle
≥1.17 bar, air with water at 23 °C
Conditions d'expédition
ambient
Description générale
Code du filtre : ATTP
La membrane Isopore est un filtre écran à pores capillaires en polycarbonate, recommandé pour toutes les analyses nécessitant une observation de l'échantillon sur la surface de la membrane. La membrane Isopore offre des avantages incontestables pour l'analyse au microscope optique ou électronique des contaminants présents dans l'air ainsi que d'autres particules. La membrane Isopore est constituée d'un film en polycarbonate à la surface parfaitement lisse permettant une bonne observation de l'échantillon. Son procédé de fabrication unique garantit un diamètre de pores précis et une taille de pores uniforme, assurant ainsi une séparation précise des échantillons en fonction de la taille. Des filtres appariés en poids ne sont en général par nécessaires du fait de leur poids et de leur quantité en résidus secs faibles et constants.
Caractéristiques et avantages :
•La structure de la membrane retient les particules sur la surface, ce qui simplifie le comptage et l'analyse
•Les membranes Isopore ne se colorent pas et par conséquent les interférences dues au bruit de fond sont minimes
•Membranes non hygroscopiques, permettant un séchage rapide et un temps d'analyse de l'échantillon réduit
•Le matériau translucide ne requiert pas de transparisation pour la microscopie en lumière transmise ; également disponible en version noire
Applications :
Contrôle de la contamination de l'air, microscopie en épifluorescence, essais de chimiotaxie
Type de filtre : filtre écran
Application
  • Microscopie à lumière réfléchie
  • Analyse par MEB
  • Analyse gravimétrique
  • Contrôle de la contamination de l'air
  • Contrôle de l'amiante
  • Détection de microplastiques
  • Eau de qualité analytique pour la détection de microplastiques
Attention
Une réduction de débits peut être observée après autoclavage.
Informations légales
ISOPORE is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Articles
An overview of microplastics, testing regulations, and filter selection for microplastic sample collection, preparation, and analysis.
An overview of microplastics, testing regulations, and filter selection for microplastic sample collection, preparation, and analysis.
An overview of microplastics, testing regulations, and filter selection for microplastic sample collection, preparation, and analysis.
An overview of microplastics, testing regulations, and filter selection for microplastic sample collection, preparation, and analysis.