Key Documents
TQNXA4RP2
Millipore
Protocole de requalification Steritest® Equinox Advanced
A4 format
About This Item
Code UNSPSC :
41116500
Nomenclature NACRES :
NB.79
Compatibilité
for use with Steritest® Equinox pump.
Description générale
Le protocole de requalification Steritest® Equinox Advanced est conçu sous la forme d'un guide prêt à l'emploi permettant d'effectuer la requalification de la pompe Steritest® Equinox. Le protocole de requalification peut être utilisé pour re-certifier la constance des performances des pompes en cas de changement ou à intervalles réguliers. Outre des tests de QI et de QO, il couvre l'examen périodique de la formation des opérateurs, des SOP et des résultats OOS (hors spécification).
Application
Le protocole de requalification Steritest® Equinox Advanced permet de requalifier la pompe Steritest® Equinox qui sert à réaliser des essais de stérilité sur les produits pharmaceutiques.
Informations légales
STERITEST is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany