XX8000024
Tubing, 3/16 in. I.D. x 7.6 m, silicone
Peristaltic pump use
About This Item
Produits recommandés
Matériaux
silicone
Paramètres
2.75 bar max. inlet pressure (40 psi)
D.I.
4.8 mm (0.1875 in.)
Longueur
7.6 m (25 ft)
D.E.
9.5 mm (0.374 in.)
Application
Peristaltic pump use
Notes préparatoires
Sterilization Method
Autoclavable
Autoclavable