Principaux documents
TETP02500
Millipore
Filtre membrane Isopore
Isopore, filter diam. 25 mm, hydrophilic
Synonyme(s) :
Filtre membrane en polycarbonate, dimension de pores de 8,0 µm
About This Item
Code UNSPSC :
40161507
eCl@ss :
32031602
Nomenclature NACRES :
NB.24
Matériaux
plain filter
polycarbonate membrane
white filter
Stérilité
non-sterile
Caractéristiques
hydrophilic
Fabricant/nom de marque
Isopore
Millipore
Paramètres
140 °C max. temp.
250 mL/min-cm2-psi water flow rate (maximum flow rate per 1.0 psi)
60 L/min-cm2-psi air flow rate
~875 mL/min-cm2 water flow rate at 10 psi (typical results)
Diam. du filtre
25 mm
Épaisseur
18 μm
Extractibles par gravimétrie
<1%
Indice de réfraction
n/D 1.6
Matrice
Isopore
Dimension de pores
5-20 % porosity
8.0 μm pore size
Conditions d'expédition
ambient
Description générale
Code du filtre : TETP
La membrane Isopore est un filtre écran à pores capillaires en polycarbonate, recommandée pour toutes les analyses nécessitant une observation de l'échantillon sur la surface de la membrane. La membrane Isopore offre des avantages incontestables pour l'analyse au microscope optique ou électronique des contaminants présents dans l'air ainsi que d'autres particules. La membrane Isopore est constituée d'un film en polycarbonate à la surface parfaitement lisse pour une meilleure observation de l'échantillon. Grâce à son procédé de fabrication unique, elle présente un diamètre de pores précis et une taille de pores uniforme, pour une séparation précise des échantillons selon leur taille. Il n'est généralement pas nécessaire d'utiliser des filtres appariés en poids en raison du poids faible et constant de cendres et de goudrons.
Caractéristiques et avantages :
•La structure de la membrane retient les particules en surface, simplifiant le comptage et l'analyse
•Les membranes Isopore ne se colorent pas, limitant les interférences dues au bruit de fond
•La membrane est non hygroscopique, ce qui réduit le temps de séchage et d'analyse
•Son matériau translucide ne requiert pas de transparisation pour la microscopie en lumière transmise ; il existe également en version noire
Applications :
Contrôle de la qualité de l'air, microscopie en épifluorescence, mesures du chimiotactisme
Type de membrane : filtre écran
Application
  • Chimiotaxie
  • Essais biologiques
  • Cytologie
  • Contrôle de l'air
  • Détection de microplastiques
Attention
Une réduction de débit peut être observée après autoclavage.
Informations légales
ISOPORE is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Articles
An overview of microplastics, testing regulations, and filter selection for microplastic sample collection, preparation, and analysis.
An overview of microplastics, testing regulations, and filter selection for microplastic sample collection, preparation, and analysis.
An overview of microplastics, testing regulations, and filter selection for microplastic sample collection, preparation, and analysis.
An overview of microplastics, testing regulations, and filter selection for microplastic sample collection, preparation, and analysis.