TB-1L-BK
Bulk Reagent - Rare Specificities & AHG
BIOSCOT™ Anti-s from the clone P3BER, Human IgM, Blood Grouping Reagent
Synonyme(s) :
Anti-s (clone P3BER), Blood Grouping Reagent
About This Item
Produits recommandés
Source biologique
human
Niveau de qualité
Forme d'anticorps
unpurified
Clone
P3BER, monoclonal
Forme
liquid
Conditionnement
pkg of 1 L
Fabricant/nom de marque
BIOSCOT™
Concentration
3-12 mg/mL protein (Total Protein Range)
Technique(s)
agglutination assay: suitable
pH
6-8
Isotype
IgM
Conditions d'expédition
ambient
Température de stockage
2-8°C
Catégories apparentées
Description générale
Filtered through a 0.22μm terminal filter
Shelf Life: 36 months
Product formulation conforms to the requirements of the EU IVD directive.
For In Vitro use only
Application
Informations légales
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2