Principaux documents
SYMBDTC01
Millipore
Récipient pour plateau de drainage de milieux Steritest® Symbio
for use with any type of Steritest® Symbio pump, this accessory streamlines the workflow and increases safety during sterility testing
Synonyme(s) :
Sortie
About This Item
Code UNSPSC :
23151818
Nomenclature NACRES :
NB.79
Matériaux
316L stainless steel container (drain tray)
Agence
EP (2.6.1)
JP (4.06)
USP (71)
Conditionnement
pkg of 1 unit
Fabricant/nom de marque
Steritest®
Entrée
pharmaceutical(s)
Application(s)
pharmaceutical
sterility testing
Compatibilité
for use with any type of Steritest® Symbio pump
Conditions d'expédition
ambient
Description générale
Collecteur de liquides en plastique pour plateau de drainage Steritest® Symbio. Ce plateau est compatible avec tous les types de pompes Steritest® Symbio.
Application
Accessoires pour rationaliser votre travail et accroître la sécurité durant les essais de stérilité.
Informations légales
STERITEST is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany