Consommables, milieux et instruments pour l'essai de stérilité
L'essai de stérilité est une partie essentielle de la validation des produits fabriqués selon les BPF (GMP) et réputés stériles. Des faux négatifs sont susceptibles d'entraîner la libération de produits contaminés et des faux positifs peuvent donner lieu à de longues et coûteuses investigations. Ayez confiance dans les résultats de votre essai de stérilité avec notre offre étendue de solutions pour le contrôle qualité sur lesquelles vous pouvez vous appuyer pour respecter la conformité à des réglementations comme l'USP, la pharmacopée européenne et la pharmacopée japonaise, par exemple.
Système Steritest® pour l'essai de stérilité
Configurez votre système Steritest® pour qu'il réponde à vos besoins en termes d'échantillon, de conditionnement et d'environnement de test contrôlé.
Notre offre, qui permet des procédures de tests totalement conformes à la réglementation (USP <71>, Ph. Eur. < 2.6.1> et Pharmacopée japonaise <4.06>), comprend :
- Des pompes et accessoires pour l'essai de stérilité
- Des unités de filtration sur membrane
- Des milieux de culture, solutions de rinçage et solvants
- Une méthode d'inoculation directe
SYSTÈME MILLIFLEX® RAPID POUR DES ESSAIS DE STÉRILITÉ RAPIDES
Le système Milliflex® Rapid 2.0 est une solution automatisée pour la détection rapide, l'imagerie et la quantification des contaminants microbiens viables dans des échantillons filtrables tout au long du procédé de fabrication. Grâce à sa technologie de pointe basée sur l'ATP et à sa caméra de détection ultra-sensible, le système Milliflex® Rapid 2.0 fournit des résultats de d'essai de stérilité en 5 jours au lieu des traditionnels 14 jours, ce qui permet de prendre plus rapidement des mesures correctives en cas de contamination.
Unités pour l'essai de stérilité
Minimisant le risque de faux positifs et de faux négatifs, l'unité Steritest® NEO s'avère être l'unité de filtration la plus fiable disponible sur le marché.
Milieux de culture et solutions de rinçage pour l'essai de stérilité
Nos milieux de culture et solutions de rinçage pour l'essai de stérilité sont formulés et testés pour respecter les normes internationales. Ils offrent les plus hauts niveaux de qualité et de confiance dans les résultats de l'essai.
Pompes pour l'essai de stérilité
Nos pompes Steritest® Symbio sont conçues pour s'intégrer parfaitement dans tous les environnements de test. Ces pompes vont accélérer et rationaliser votre travail, en vous offrant une sécurité, une confiance et une commodité maximales.
Accessoires pour l'essai de stérilité
Les accessoires Steritest® Symbio sont conçus pour faciliter vos essais de stérilité au quotidien. Afin de répondre à vos exigences particulières, des accessoires sont à votre disposition pour différentes configurations de conditionnements de médicaments.
Méthode d'inoculation directe
L'essai de stérilité des échantillons ne pouvant être filtrés, répondant aux différentes exigences de votre méthode d'inoculation directe.
Une méthode d'essai de stérilité rapide
Le système Milliflex® Rapid 2.0 a été reconnu par le Center for Biologics Evaluation and Research de la FDA comme un essai de stérilité rapide permettant d'identifier la contamination microbienne dans les produits biologiques.
Ressources apparentées
- Datasheet: Steritest® Symbio Pump and Accessories
Speed up your workflow with our Steritest™ Symbio Pumps and accessories, maximizing safety, confidence, and convenience, making reliable sterility testing even easier.
- Datasheet: Milliflex® Rapid System
Our automated solution rapidly and accurately detects and enumerates microorganisms.
- Datasheet: Steritest® Culture Media and Fluids
Our easy-to-use, reliable, and sterile products come in multiple configurations and volumes, ensuring accurate sterility testing.
- Article: Sterility Testing of Products with Antimicrobial Properties
Sterility testing of products with antimicrobial properties and how to prevent false negative results.
- Article: Sterility Testing of Products to be Diluted in Isopropyl Myristate
Complete solution for the most secure and reliable sterility testing.
- Poster: Complete Solutions for Complete Confidence with the Steritest® System
Complete solution for the most secure and reliable sterility testing.
- Brochure: Sterility Testing Complete Portfolio
Our large variety of devices and pumps help you stay compliant with membrane filtration or direct inoculation methods.
- Datasheet: Our Services portfolio supporting the Steritest™ family
Discover our full range of professional and best-in-class Services related to our Steritest™ family.