Principaux documents
SX1244
Supelco
Acide sulfurique
Sulfuric acid
Meets ACS Specifications, Meets Reagent Specifications for testing USP/NF monographs GR ACS
Synonyme(s) :
Oil
About This Item
Formule linéaire :
H2SO4
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
98.08
Beilstein:
2037554
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352301
Numéro de classement CE :
231-639-5
Le tarif et la disponibilité ne sont pas disponibles actuellement.
Agence
meets USP/NF
Niveau de qualité
Densité de vapeur
<0.3 (25 °C, vs air)
Pression de vapeur
0.0001 hPa ( 20 °C)
1 mmHg ( 146 °C)
Essai
95.0-98.0%
Forme
liquid
Impuretés
≤2 ppm Substances reducing permanganate (as SO2)
Résidus de calcination
≤5 ppm
Couleur
APHA: ≤10
pH
0.3 (25 °C, 49 g/L in H2O)
pb
~290 °C (lit.)
Pf
-20 °C
Densité
1.840 g/mL at 25 °C (lit.)
Traces d'anions
chloride (Cl-): ≤0.2 ppm
nitrate (NO3-): ≤0.5 ppm
Traces de cations
Al: ≤0.2 ppm
As: ≤0.01 ppm
Au: ≤0.3 ppm
Ca: ≤0.3 ppm
Cr: ≤0.2 ppm
Cu: ≤0.1 ppm
Fe: ≤0.2 ppm
Hg: ≤5 ppb
K: ≤0.3 ppm
Mg: ≤0.3 ppm
Mn: ≤0.2 ppm
NH4+: ≤2 ppm
Na: ≤0.3 ppm
Ni: ≤0.1 ppm
Pb: ≤0.3 ppm
Sn: ≤0.2 ppm
Ti: ≤0.3 ppm
Zn: ≤0.2 ppm
heavy metals (as Pb): ≤1 ppm
Conditions d'expédition
ambient
Température de stockage
room temp
Chaîne SMILES 
OS(O)(=O)=O
InChI
1S/H2O4S/c1-5(2,3)4/h(H2,1,2,3,4)
Clé InChI
QAOWNCQODCNURD-UHFFFAOYSA-N
Catégories apparentées
Application
Meets ACS Specifications, Meets Reagent Specifications for testing USP/NF monographs GR ACS
SX1244PC-5 and SX1244-75 are packaged in poly coated glass bottles
Remarque sur l'analyse
Aluminum (Al): 0.2ppm max
Ammonium (NH4): 2ppm max
Appearance: To pass test
Arsenic (As): 0.01ppm max
Assay: 95.0-98.0%
Calcium (Ca): 0.3ppm max
Chloride (Cl): 0.2ppm max
Chromium (Cr): 0.2ppm max
Color (APHA): 10 max
Copper (Cu): 0.1ppm max
Gold (Au): 0.3ppm max
Heavy metals (as Pb): 1ppm max
Iron (Fe): 0.2ppm max
Lead (Pb): 0.3ppm max
Magnesium (Mg): 0.3ppm max
Manganese (Mn): 0.2ppm max
Mercury (Hg): 5ppb max
Nickel (Ni): 0.1ppm max
Nitrate (NO3): 0.5ppm max
Potassium (K): 0.3ppm max
Residue after ignition: 5ppm max
Sodium (Na): 0.3ppm max
Substances reducing permanganate (as SO2): 2ppm max
Tin (Sn): 0.2ppm max
Titanium (Ti): 0.3ppm max
Zinc (Zn): 0.2ppm max
Pictogrammes
Corrosion
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Eye Dam. 1 - Met. Corr. 1 - Skin Corr. 1A
Code de la classe de stockage
8B - Non-combustible corrosive hazardous materials
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Les clients ont également consulté
Slide 1 of 1
1 of 1
Questions
Reviews
Active Filters
  1. 1 Ratings-Only Review