Principaux documents
SVHV010
Millipore
Unité de filtration sous pression Sterivex-HV
pore size 0.45 μm, PVDF membrane, capacity 1000 mL
Synonyme(s) :
Sterivex-HV Pressure Filter Unit, pressure filtration unit, pressure sterile filter unit, pressure sterile filtering unit
About This Item
Code UNSPSC :
41104925
eCl@ss :
32031690
Nomenclature NACRES :
NB.22
Matériaux
Eastar housing
PVDF membrane
Niveau de qualité
Stérilité
sterile
Gamme de produits
Sterivex
Caractéristiques
holdup volume 2.2 mL
hydrophilic
Conditionnement
pack of 15 ea (SVHV01015)
pack of 50 ea (SVHV010RS)
Paramètres
3.1 bar max. inlet pressure (45 psi)
45 °C max. temp.
Technique(s)
sterile filtration: suitable
Hauteur
67 mm
Capacité
1000 mL
Diamètre
1.7 cm
Surface de filtration
10 cm2
Matrice
Durapore®
Dimension de pores
0.45 μm pore size
Raccords
female Luer-Lok® inlet fitting (with upstream vent)
male outlet nipple
Conditions d'expédition
ambient
Description générale
- Les unités de filtration Sterivex fonctionnent avec des seringues, des pompes péristaltiques ou des récipients sous pression. Elles éliminent le risque de contamination associé à la décantation et au pipetage.
- Les unités Sterivex sont conçues pour pouvoir distribuer le produit filtré dans pratiquement tout type de récipient de stockage. Elles sont proposées avec diverses connexions de sortie (cf. tableau).
- Les unités de filtration Sterivex peuvent traiter des volumes pouvant atteindre 1000 ml ou 2000 ml, selon le type de la membrane utilisée dans l′unité. Trois membranes différentes sont disponibles.
- Stérilisez des volumes allant jusqu′à 1000 ml ou 2000 ml grâce aux unités de filtration Sterivex fonctionnant sous pression (la capacité dépend du type de membrane utilisé dans le système). Avec trois choix différents de membrane et diverses options de connexion de sortie, les filtres Sterivex peuvent être intégrés à quasiment toutes les procédures et peuvent distribuer le produit filtré dans pratiquement tout type de récipient de stockage. Les filtres Sterivex fonctionnent avec des seringues, des pompes péristaltiques ou des récipients sous pression et éliminent le risque de contamination associé à la décantation et au pipetage.
Caractéristiques et avantages :
- Fonctionnent avec divers dispositifs sous pression, notamment les seringues, les pompes péristaltiques et les récipients sous pression
- Disponibles avec des capacités allant jusqu′à 2 l et en plusieurs types de membrane, pour s′adapter aux besoins de vos applications
Applications :
Stérilisation de solutions aqueuses
Application
Produit réservé à la recherche.
Principe
Pression
Forme physique
Code couleur : transparent
Notes préparatoires
Méthode de stérilisation
Rayonnement Gamma
Autres remarques
Instructions d′utilisation
  • Rétention des organismes : Micro-organismes
  • Mode d′action : Filtration
  • Application : Filtration stérilisante
  • Usage prévu : Filtration de grands volumes par pression positive
  • Mode d′emploi : Veuillez vous reporter au paragraphe Instructions d′utilisation du mode d′emploi du Sterivex
  • Conditions de stockage : Conserver dans un endroit sec
  • Conditions d′élimination : Jeter les déchets conformément aux réglementations fédérales, nationales et locales en vigueur.
Informations légales
Durapore is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Eastar is a trademark of Eastman Chemical Company
Luer-Lok is a registered trademark of Becton-Dickinson & Co.
Millipore is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Sterivex is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Articles
Learn how Sterivex™ pressure-driven sterile filters can be used for large-volume sample processing in environmental research and testing.
Learn how Sterivex™ pressure-driven sterile filters can be used for large-volume sample processing in environmental research and testing.
Learn how Sterivex™ pressure-driven sterile filters can be used for large-volume sample processing in environmental research and testing.
Learn how Sterivex™ pressure-driven sterile filters can be used for large-volume sample processing in environmental research and testing.