SMEQ00KT
Kit de montage sur système pour le POD (pour systèmes Milli-Q® EQ)
Designed for use with Milli-Q® EQ 7 series systems to mount the Q-POD® dispenser directly on the system.
About This Item
Code UNSPSC :
41100000
Nomenclature NACRES :
JA.13
Produits recommandés
Caractéristiques
Allows to install and mount the Q-POD® dispenser on the system
Fabricant/nom de marque
Milli-Q®
Hauteur du système
9.4 cm (3.7 in.)
Largeur du système
19.0 cm (7.4 in.)
system depth
18.6 cm (7.3 in.)
Compatibilité
for use with Milli-Q® EQ 7000
for use with Milli-Q® EQ 7008
for use with Milli-Q® EQ 7016
Conditions d'expédition
ambient
Description générale
Le kit de montage sur système pour les systèmes Milli-Q® EQ 7000/08/16 vous offre une configuration plus compacte en vous permettant de placer le distributeur Q-POD® directement sur le système lui-même. Vous pouvez positionner le POD à quatre endroits : en haut, à droite ou à gauche, ou en bas, à droite ou à gauche. De cette façon, il est à l'endroit le plus pratique et le mieux adapté aux besoins de votre laboratoire.
Informations légales
Milli-Q is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Q-POD is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany