SLFHR04NL
Filtre pour seringue Millex™ en PTFE hydrophobe
pore size 0.45 μm, diam. 4 mm, non-sterile
Synonyme(s) :
Filtre pour seringue Fluoropore® avec membrane en PTFE, Filtre pour seringue Millex-FH, Filtre pour seringue en PTFE, 0,45 µm
About This Item
Produits recommandés
Matériaux
PTFE membrane
high-density polyethylene housing
Stérilité
non-sterile
Gamme de produits
Millex™
Caractéristiques
holdup volume< 10 μL
hydrophobic
Fabricant/nom de marque
Millex™
Paramètres
14 bar max. inlet pressure (200 psi)
45 °C max. temp.
Technique(s)
HPLC: suitable
UV/Vis spectroscopy: suitable
analytical sample preparation: suitable
Hauteur
19.7 mm
Diamètre
4 mm
Surface de filtration
0.1 cm2
Volume
1 mL
Matrice
Fluoropore®
Dimension de pores
0.45 μm
Entrée
sample type organic solution(s)
Raccords
female Luer-Lok® inlet
male Luer outlet stepped slip
Conditions d'expédition
ambient
Description générale
• Parfaitement adaptés à la filtration des échantillons solubilisés dans des solvants organiques ; permettent aussi d'empêcher les reflux d'humidité atmosphérique dans les applications de mise à pression atmosphérique ou d'évent
• Large compatibilité chimique et excellente résistance aux solvants avec les solutions organiques
• Déclinés en plusieurs dimensions de pores (0,20 µm, 0,45 µm et 5,0 µm) et trois diamètres différents pour répondre aux besoins de chaque application
• Structure en polypropylène ou en polyéthylène haute densité (HDPE) à faible taux d'extractibles
Plusieurs conditionnements disponibles :
Références se terminant par NS (-------NS) : packs de 50
Références se terminant par NL (-------NL) : packs de 100
Références se terminant par TL (-------TL) : packs de 100 (filtres équipés d'un tube de prolongement)
Références se terminant par NB (-------NB) : packs de 250
Références se terminant par NK (-------NK) : packs de 1 000
Applications :
Élimination des particules fines et clarification des solutions organiques, filtration évent, stérilisation des gaz