SLFH033
Millex™ hydrophobic PTFE syringe filter
pore size 0.45 μm, diam. 33 mm, non-sterile
Synonyme(s) :
0.45 μm PTFE syringe filter, Fluoropore® PTFE syringe filter, Millex-FH syringe filter, disposable syringe filter, syringe filter
About This Item
Produits recommandés
Matériaux
PTFE membrane
polypropylene housing
Stérilité
non-sterile
Gamme de produits
Millex™
Qualité
MQ400
Fabricant/nom de marque
Millex™
Paramètres
at ≥0.6 bar and 23 °C (bubble point; air with methanol)
max. inlet pressure (125 psi)
max. pressure at 8.6 bar
45 °C temperature (maximum)
Technique(s)
HPLC: suitable
UV/Vis spectroscopy: suitable
analytical sample preparation: suitable
Hauteur
27 mm
Diamètre
33 mm
Surface du filtre
4.5 cm2
Volume
100 mL
Couleur
red
Dimension de pores
0.45 μm
Entrée
sample type organic solution(s)
Raccords
(Female Luer-Lok inlet,
male Luer-slip outlet)