Key Documents
SK2P446E0
Millipore
Module Prostak MF
pore size 0.65 μm
Synonyme(s) :
Module Prostak MF 0,65 µm, pile de 20, 1,7 m2
About This Item
Code UNSPSC :
23151806
eCl@ss :
32031623
Matériaux
PVDF
silicone gasket
Niveau de qualité
Caractéristiques
hydrophilic
Fabricant/nom de marque
Prostak
Paramètres
2.1 bar max. transmembrane pressure (30 psi) at 50-80 °C
4.1 bar max. inlet pressure (60 psi) at 50-80 °C
4.1 bar max. transmembrane pressure (60 psi) at 50 °C
5.5 bar max. inlet pressure (80 psi) at 50 °C
dilution
(concentration and clarification)
Hauteur
12.4 cm (4.9 in.)
Longueur
38.9 cm (15.3 in.)
Largeur
19.8 cm (7.8 in.)
device size
, 20 stack
Surface de filtration
1.7 m2
membrane nominal area
1.7
Poids
6.2 kg (13.7 lb)
Matrice
Durapore®
Dimension de pores
0.65 μm nominal pore size
0.65 μm pore size
pH
1-11(short duration)
2-10(continuous)
Description générale
Les modules Prostak MF sont un dispositif de filtration à flux tangentiel dans une configuration de plaque empilée avec un canal d'alimentation ouvert à filtre de type V. Une membrane microporeuse Durapore® en fluorure de polyvinylidène (PVDF) est collée des deux côtés de chaque plaque. Les plaques sont ensuite superposées en parallèle pour former des empilements.
Ce module de microfiltration Prostak à canaux ouverts présente une dimension de pores de 0,65 μm et une surface de filtration de 1,7 m2. SK2P446E0 est disponible en empilements de 20, ce qui le rend adapté aux systèmes de paillasse, pilote et à l'échelle de production.
Les modules peuvent être testés pour vérifier leur intégrité et stérilisés à la vapeur pendant 20 cycles.
Les modules Prostak MF doivent être utilisés avec un support, qui contrôle la déflexion et fournit des raccords sanitaires pour le raccordement à la tuyauterie externe. Les joints sanitaires fournis avec le module permettent un raccordement sans fuite entre le(s) module(s) et le support.
Application
Applications typiques
La microfiltration avec Prostak est utilisée pour les séparations où la viscosité et les niveaux de solides en suspension dans le flux d'alimentation nécessitent un canal d'alimentation ouvert. Ils sont généralement utilisés dans les applications de perfusion ou dans la clarification/récolte de :
  • Suspensions de cellules de mammifère, bactériennes et mycéliennes
  • Émulsions et suspensions colloïdales
  • Virus, protéines et autres solutions macromoléculaires bio-organiques
  • Polysaccharides et autres solutions à haute viscosité
  • Levures, algues et autres suspensions riches en solides
  • Précipités protéiques
  • Vaccins
Caractéristiques et avantages
Séparateur de type V (à canaux ouverts)
Autres remarques
Ces produits sont fabriqués sur un site de production qui respecte les bonnes pratiques de fabrication (Good Manufacturing Practices) de la FDA.
Conditions de préfiltration : 150 µm
Informations légales
Durapore is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Prostak is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany