Dispositifs de filtration à flux tangentiel
Qu'ils soient à usage unique ou réutilisables, nos produits de filtration à flux tangentiel (TFF pour "Tangential Flow Filtration") sont la solution idéale pour la production pharmaceutique et biopharmaceutique.
Aperçu du contenu
Technique de filtration à flux tangentiel en un seul passage (SPTFF) Pellicon®
La filtration à flux tangentiel en un seul passage réalisée avec nos capsules et cassettes Pellicon® rationalise votre procédé en concentrant le flux sans recirculation du rétentat (comme dans la filtration à flux tangentiel classique). Elle constitue un moyen simple d'augmenter la capacité, la concentration finale et la quantité de produit récupéré tout en réduisant l'encombrement. Cette technique polyvalente permet également de concevoir des procédés continus et intensifiés dans lesquels la réduction de volume en ligne est couplée à d'autres étapes de traitement.
Capsules Pellicon®
Les capsules Pellicon® avec membrane Ultracel® combinent une ultrafiltration et une diafiltration simplifiées caractérisées par leur facilité d'utilisation et leur souplesse opérationnelle. Cette capsule TFF à usage unique innovante offre une récupération optimale ainsi qu'un transfert de masse et un débit supérieurs en un en seul et même dispositif sans support, prêt à être raccordé, livré stérilisé aux rayons gamma et pouvant être mis en service en quelques minutes.
Cassettes Pellicon® 3
Les cassettes Pellicon® 3 se caractérisent par un haut rendement en protéines, des performances constantes et une large compatibilité chimique. Elles sont dotées de membranes Ultracel® ou Biomax® qui leur permettent de répondre à différents besoins de traitement (anticorps monoclonaux, plasma, insuline, peptides, vaccins…). Pour pallier les problèmes de filtration qui surviennent à haute viscosité, nos cassettes Pellicon® 3 avec séparateur D sont faciles à utiliser, assurent un traitement plus rapide et sont optimisées pour atteindre des concentrations en protéines supérieures.
Cassettes Pellicon® 2
Les cassettes Pellicon® 2 sont idéales pour l'ultrafiltration et la diafiltration des produits biologiques, notamment la concentration, le dessalage et l'échange de tampon des polysaccharides, des suspensions virales et des solutions protéiques. Nos membranes Ultracel® et Biomax® permettent une ultrafiltration efficace tandis que la membrane Durapore® convient mieux à la microfiltration.
Cassettes Pellicon® XL 50
Les cassettes Pellicon® XL 50 associent nos membranes d'ultrafiltration et de microfiltration à une transposition d'échelle linéaire pour la mise au point de procédés ou le traitement de petits volumes.
Modules de microfiltration Prostak™
Les modules de microfiltration Prostak™ se caractérisent par leur robustesse, leurs performances fiables et leur capacité de stérilisation à la vapeur en place, ce qui les rend compatibles avec la clarification, la récolte de cellules et la perfusion par un système réutilisable. Leur faible volume mort et leur conception à canaux ouverts permettent de récupérer de grandes quantités de produit à faible débit pour le traitement des matières sensibles au cisaillement.
Assistance à la qualification, à l'évaluation des risques et à l'optimisation des procédés
En complément de notre gamme de produits, le programme Emprove® propose trois types de dossiers pour faciliter différentes étapes des opérations de développement et de fabrication comme la qualification, l'évaluation des risques et l'optimisation des procédés. Ces dossiers regroupent un ensemble complet de données d'analyse, d'attestations de qualité et d'informations réglementaires spécifiques à chaque produit, dans un format facilement accessible, pour simplifier vos démarches de mise en conformité.
Articles apparentés
- Tangential Flow Filtration in Downstream Bioprocessing
There are many options for tangential flow filtration (TFF) in downstream bioprocessing from multi-use to single-use TFF or batch TFF and single-pass TFF.
- Tangential Flow Filtration in the Antibody Drug Conjugate (ADC) Manufacturing Process
Find best practices for using Pellicon® Capsules in ADC processing as well as data from two studies using Pellicon® Capsules and Pellicon® cassettes in the ADC manufacturing process.
- Single-Pass Tangential Flow Filtration Implementation and Scaling
Get practical guidance on using single-pass tangential flow filtration in your downstream process and scaling between capsules and cassettes.
Documentation produit apparentée
- Data Sheet: Pellicon® Capsules with Ultracel® Membrane
Accelerate your therapy using our innovative single-use tangential flow filters with superior flux performance
- Data Sheet: Pellicon® 3 Cassettes with Ultracel® Membrane
The optimum tangential flow filtration devices for monoclonal antibodies and other therapeutic proteins.
- Data Sheet: Pellicon® 3 Cassettes with Biomax® Membrane
The device of choice for applications requiring higher yield, fast processing, and exceptional chemical resistance
- Data Sheet: Pellicon® 2 Filters and Holders
High performance tangential flow filters for biopharmaceutical process development, scale-up and scale-down, concentration, purification, and cell harvesting applications.
- Data Sheet: Prostak™ Microfiltration Modules
Prostak™ modules are tangential flow stacked plate membrane devices with open feed channels, made for use in Prostak™ tangential flow filtration (TFF) systems.
- Data Sheet: Pellicon® XL 50 Cassettes
Easy-to-use, high performance, linearly scalable tangential flow filtration cassette for process development work at volumes from 50 to 1000 mL
- Data Sheet: Pellicon® Single-Pass Tangential Flow Filtration
Pellicon® single-pass tangential flow filtration (single-pass TFF) is a versatile technology for more productive, high capacity and cost effective downstream processes that allows facilities to meet the demands of higher titer and connected or continuous processes
- Data Sheet: Ultracel® Membranes
The membrane of choice for ultra-low protein binding and robust performance during concentration and diafiltration of therapeutics
- Data Sheet: Biomax® Membranes
The membrane of choice for fast processing and exceptional chemical resistance
- Performance Guide: Pellicon® Capsules with Ultracel® Membrane
Innovative, high performance single-use tangential flow filtration devices that offer ease-of-use, operational flexibility, and enhanced operator safety.
- Application Note: Pellicon® Capsules for Single-use Tangential Flow Filtration
The Pellicon® Capsule is the first of its kind—a true single-use TFF device that streamlines bioprocessing with its innovative, simplified design and user-friendly features.
- Performance Guide: Pellicon® 3 Cassettes with Ultracel® Membrane
The tangential flow filtration devices of choice for demanding filtration processes requiring unbeatable performance consistency.
- Performance Guide: Pellicon® 3 Cassettes with Biomax® Membrane
The tangential flow filtration device of choice for demanding filtration processes requiring unbeatable performance consistency
- Application Note: Pellicon® 3 Cassettes with High Viscosity Feed Screen
Pellicon® 3 Cassettes with Ultracel® and Biomax® 30kD Membrane utilizing D screen geometry are engineered to efficiently process higher viscosity products.
- Application Note: Process Optimization and Scalability Evaluation of Pellicon® Capsules for Single-pass Tangential Flow Filtration of mAb-Based Biomolecules
Single-pass tangential flow filtration (SPTFF) is a method of ultrafiltration for the purposes of either volume reduction or protein concentration.
- White Paper: Streamlining Bioprocessing Using Pellicon® Cassettes for Single-pass Operation
Single-pass TFF is an enhanced approach to the existing TFF technology that has been used for the purification of monoclonal antibodies, therapeutic proteins, and vaccines at different steps within downstream processing