Principaux documents
SCT085
Sigma-Aldrich
Colorant pour cellules vivantes BioTracker MemBright 640
Synonyme(s) :
Sonde d'imagerie pour cellules vivantes, Sonde de membrane pour cellules vivantes, rouge lointain
About This Item
Code UNSPSC :
41106514
Nomenclature NACRES :
NA.47
Le tarif et la disponibilité ne sont pas disponibles actuellement.
Poids mol.
observed mol wt 1396.4 kDa
Niveau de qualité
Conditionnement
vial of 50 μL
Fabricant/nom de marque
Millipore
Mode de croissance
N/A
Technique(s)
cell based assay: suitable
flow cytometry: suitable
Méthode de détection
fluorometric
Conditions d'expédition
cooler
Température de stockage
−20°C
Description générale
Le colorant pour cellules vivantes BioTracker MemBright-640 est une sonde fluorescente "activée" émettant dans le spectre rouge lointain pour l'imagerie des membranes plasmiques de cellules vivantes.
Les sondes spécifiques de la membrane plasmique sont des outils fondamentaux pour marquer les frontières cellulaires. Les sondes MemBright utilisent un mécanisme unique, existant à l'état de nanoparticule auto-inactivée. Lors du contact et de la propagation dans la membrane cellulaire, la sonde devient fluorogène et présente un rapport signal/bruit de fond remarquablement élevé. Ces sondes membranaires pour cellules vivantes sont compatibles avec l'imagerie à deux photons et l'imagerie de super-résolution, et conviennent à une utilisation dans des cellules vivantes ou fixées. Leur photostabilité exceptionnelle et leur absence de cytotoxicité rendent les sondes MemBright optimales pour les études d'imagerie à long terme. Les caractéristiques clés de ces sondes de membrane plasmique permettent de les utiliser dans une grande variété d'applications en microscopie à fluorescence et en cytométrie de flux.
Propriétés spectrales
Images de fluorescence obtenues par λex = 640 nm et gamme d'émission de 640 à 800 nm.
Référence
Collot M. et al. MemBright: A family of fluorescent membrane probes for advanced cellular imaging and neuroscience. Cell Chem. Biol. 2019, 26:600-614
Application
Pureté : > 98 %, confirmée par HPLC, RMN du proton, LC-MS et analyse élémentaire.
Caractéristiques et avantages
Sonde fluorescente rouge lointain pour un marquage efficace et sélectif de la membrane plasmique dans les cellules vivantes. Convient à la microscopie à super-résolution.
Forme physique
Solution bleue
Stockage et stabilité
Conserver à long terme à -20 °C, à l'abri de la lumière.
Autres remarques
Imagerie de cellules vivantes en fluorescence, cytométrie en flux
Informations légales
BioTracker is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Clause de non-responsabilité
Sauf indication contraire dans notre catalogue ou toute autre documentation associée au(x) produit(s), nos produits sont uniquement destinés à la recherche et ne sauraient être utilisés à d'autres fins, ce qui inclut, sans s'y limiter, les utilisations commerciales non autorisées, les utilisations diagnostiques in vitro, les utilisations thérapeutiques ex vivo ou in vivo, ou tout type de consommation ou d'application chez l'être humain ou chez l'animal.
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
188.6 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
87 °C - closed cup
Questions
  1. What is the concentration of membright 640? The only info I have is that it is 50 microliters. Publications use it at 200 nM (final concentration).
    1 answer
    1. The presentation is 200 µmol blue solution in 50 µL DMSO.