Key Documents
SCT108
Sigma-Aldrich
Colorant pour membrane cytoplasmique BioTracker 655 rouge
Live cell imaging lipophilic carbocyanine membrane dye suitable for long-term fluorescent cell labeling and cell tracking studies.
Synonyme(s) :
Live cell imaging probe, Live cell membrane imaging probe
About This Item
Code UNSPSC :
12352207
Nomenclature NACRES :
NA.47
Technique(s)
cell based assay: suitable
Méthode de détection
fluorometric
Conditions d'expédition
ambient
Description générale
Les colorants lipophiles de type carbocyanine sont très utilisés pour marquer les neurones dans les tissus par marquage rétrograde, et pour marquer les membranes de divers types de cellules. Bien qu'ils soient peu fluorescents en phase aqueuse, ces colorants deviennent hautement fluorescents dans les bicouches lipidiques. La coloration est très stable, avec une faible toxicité et un transfert entre cellules très limité, si bien que ces colorants sont adaptés aux études de marquage et de suivi cellulaires à long terme. Lors de la coloration de cellules vivantes, le colorant marque les membranes plasmiques et est également absorbé par les compartiments endocytaires. Les cellules peuvent être fixées avant ou après coloration, bien que la perméabilisation altère le profil de coloration.
Contrairement aux colorants PKH, les colorants pour membrane cytoplasmique BioTracker ne nécessitent pas un protocole de marquage hypo-osmotique complexe. Ce sont des solutions de délivrance de colorant prêtes à l'emploi qui peuvent être directement ajoutées aux milieux de culture normaux afin de marquer les cellules adhérentes ou en suspension.
Propriétés spectrales
Absorbance : 644 nm
Émission : 665 nm
Application
Colorant membranaire lipophile de type carbocyanine pour l'imagerie sur cellules vivantes, convenant aux études de marquage et de suivi cellulaires à long terme par fluorescence.
Domaine de recherche
Imagerie cellulaire
Imagerie en fluorescence sur cellules vivantes
Sous-domaine de recherche
Colorant pour cellules vivantes
Qualité
Propriétés spectrales
Absorbance : 644 nm
Émission : 665 nm
Forme physique
Liquide
Stockage et stabilité
Le colorant pour membrane cytoplasmique BioTracker 655 rouge se conserve en 2 ºC et 8 ºC. À conserver à l'abri de la lumière.
Remarque : Centrifuger rapidement pour que le culot se dépose au fond du flacon avant ouverture.
Clause de non-responsabilité
Sauf indication contraire dans notre catalogue ou toute autre documentation associée au(x) produit(s), nos produits sont uniquement destinés à la recherche et ne sauraient être utilisés à d'autres fins, ce qui inclut, sans s'y limiter, les utilisations commerciales non autorisées, les utilisations diagnostiques in vitro, les utilisations thérapeutiques ex vivo ou in vivo, ou tout type de consommation ou d'application chez l'être humain ou chez l'animal.
Pictogrammes
FlameExclamation mark
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2
Code de la classe de stockage
3 - Flammable liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
55.4 °F
Point d'éclair (°C)
13 °C