Key Documents
S8001M
Sigma-Aldrich
Kit d'ADN témoin humain méthylé CpGenome
It is intended for use as a positive control in gene methylation studies, such as bisulfite conversion of DNA with the CpGenome Turbo Bisulfite Modification Kit.
Synonyme(s) :
CpGenome Methylated DNA, Human DNA Standards, Methylated DNA Standard Set
About This Item
Code UNSPSC :
12161503
eCl@ss :
32161000
Nomenclature NACRES :
NA.77
Niveau de qualité
Espèces réactives
human
Fabricant/nom de marque
CpGenome
Upstate®
Application(s)
genomic analysis
Conditions d'expédition
dry ice
Description générale
L'ADN témoin humain méthylé CpGenome est purifié à partir de cellules HCT116-DKO dans lesquelles des gènes codant des ADN méthyltransférases ont été inactivés [DNMT1 (-/-) et DNMT3b (-/-)], et contenant moins de 5 % d'ADN méthylé. Cet ADN témoin a été méthylé par voie enzymatique au niveau de tous les dinucléotides CpG par la méthyltransférase M. SssI. Il est conçu pour servir de témoin positif dans les études de la méthylation des gènes telles que la conversion au bisulfite de sodium de l'ADN avec le kit de modification au bisulfite CpGenome Turbo (réf. S7847). L'ADN converti au bisulfite de sodium peut être évalué par la technologie de PCR méthylation-spécifique, avec les kits d'amplification CpG WIZ.
Matériel fourni :
Un flacon contenant 5 µg (20 µl) d'ADN témoin humain méthylé CpGenome à une concentration de 250 ng/µl.
Validation :
Une PCR méthylation-spécifique a été réalisée sur l'ADN humain méthylé CpGenome après conversion au bisulfite de sodium avec le kit de modification au bisulfite CpGenome Turbo (réf. S7847). Trois paires d'amorces du kit d'amplification CpG WIZ BRCA1 (réf. S7830) ont été utilisées dans cet essai : la paire d'amorces U qui s'hybrident à l'ADN non méthylé converti au bisulfite ; la paire d'amorces M qui s'hybrident aux séquences méthylées converties au bisulfite ; et la paire d'amorces W qui s'hybrident à l'ADN méthylé ou non méthylé qui n'a pas été converti au bisulfite. Seules les amorces M ont permis d'obtenir un produit pour l'ADN témoin méthylé.
CpGenome et CpG WIZ sont des marques déposées de Serologicals Corporation. Les produits de méthylation CpG WIZ sont utilisés pour des technologies sous licence exclusive de The Johns Hopkins University School of Medicine. La technologie de PCR méthylation-spécifique (MSP) est protégée par le brevet américain n° 5 786 146.
Application
Domaine de recherche
Épigénétique et fonction nucléaire
Forme physique
En solution dans un tampon contenant du Tris-HCl 10 mM et de l'EDTA 1 mM (pH 8.0)
Stockage et stabilité
Conditions de conservation recommandées : Stable à -20 °C pendant 6 mois à compter de la date de réception.
Informations légales
UPSTATE is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Clause de non-responsabilité
Sauf indication contraire dans notre catalogue ou toute autre documentation associée au(x) produit(s), nos produits sont uniquement destinés à la recherche et ne sauraient être utilisés à d'autres fins, ce qui inclut, sans s'y limiter, les utilisations commerciales non autorisées, les utilisations diagnostiques in vitro, les utilisations thérapeutiques ex vivo ou in vivo, ou tout type de consommation ou d'application chez l'être humain ou chez l'animal.
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
does not flash
Point d'éclair (°C)
does not flash