This product is not assigned an expiration or retest date. This type of product includes a warranty period of 1 year from the date of shipment, provided that the components are stored and handled properly. Please see the link below to review additional information available in the product datasheet:
https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/product/documents/415/176/s7150-man-ver-10-0.pdf
| À vous/Référence | Disponibilité | Prix |
|---|
A propos de cet article
Quality Segment
manufacturer/tradename
Chemicon®, OxyBlot
technique(s)
western blot: suitable
detection method
chemiluminescent
shipped in
wet ice
General description
Application
1. Dans le récipient ou le flacon, laver à deux reprises les cellules adhérentes avec du PBS glacé, puis égoutter le PBS. Laver les cellules non adhérentes dans du PBS et les centrifuger pendant 5 minutes entre 800 et 1000 tr/min dans une centrifugeuse de paillasse afin d′obtenir un culot de cellules.
2. Ajouter du tampon RIPA glacé aux cellules (1 ml par 107 cellules/boîte de 100 mm/fiole de 150 cm2 ; 0,5 ml par 5 x 106 cellules/boîte de 60 mm/fiole de 75 cm2).
3. Racler les cellules adhérentes présentes dans la boîte ou la fiole à l′aide d′un bout en caoutchouc ou d′un grattoir de cellules en plastique préalablement refroidi dans de l′eau distillée glacée. Transférer la suspension de cellules dans un tube à centrifuger. Agiter doucement la suspension sur un agitateur basculant ou un agitateur orbital dans la chambre froide pendant 15 minutes afin de lyser les cellules.
4. Centrifuger le lysat à 14 000 x g dans une centrifugeuse préalablement refroidie pendant 15 minutes. Transférer immédiatement le surnageant dans un tube à centrifuger propre et jeter le culot.
5. Avant de déterminer la concentration en protéines, diluer au moins au 1/10ème le lysat cellulaire, du fait de l′interférence des détergents contenus dans le tampon de lyse avec le réactif du type Coomassie. À cette étape, l′échantillon peut être divisé en aliquotes et conservé à -20 °C jusqu′à un mois.
CONSEIL : Lorsque la méthode de travail implique de grands volumes de cellules non adhérentes, les cellules risquent de ne pas être refroidies suffisamment vite pour maintenir l′activité de la protéine étudiée. Dans ce cas, verser la suspension de cellules dans un mélange de masses égales de 2 x PBS et de glace, puis récupérer les cellules par centrifugation et les lyser comme indiqué ci-dessus.
Tampon de lyse RIPA :
Référence 20-188
http://www.millipore.com/catalogue/item/20-188
Il est très important d′utiliser un agent réducteur pour empêcher l′oxydation :
Le lysat de protéines peut être préparé selon divers protocoles. La plupart des tampons standard, du type RIPA ou Triton par exemple, conviennent également. Il est recommandé d′ajouter un agent réducteur au tampon de lyse afin d′empêcher l′oxydation des protéines qui est susceptible de se produire après la lyse des cellules. Un tampon de lyse contenant soit 1-2 % de 2-mercaptoéthanol soit du DTT 50 mM permet d′inhiber suffisamment cette oxydation, mais n′a aucun effet indésirable sur la réaction de dérivatisation dans le protocole OxyBlot. Les échantillons de protéines purifiés peuvent aussi être analysés avec le kit OxyBlot.
Pour obtenir des informations d′ordre général sur l′extraction de protéines, cliquez sur ce lien :
http://www.millipore.com/immunodetection/id3/proteinextraction
Preparation Note
Legal Information
Disclaimer
1 of 1
Cet article | |||
|---|---|---|---|
| description The OxyBlot Protein Oxidation Detection Kit provides the reagents to perform the immunoblot detection of carbonyl groups introduced into proteins by oxidative reactions with ozone or oxides of nitrogen or by metal catalyzed oxidation. | description The MitoLight Apoptosis Detection Kit for flow cytometry utilizes a lipophilic cation, termed as MitoLight, as a mitochondrial activity marker. | description The ApopTag Fluorescein In Situ Apoptosis Detection Kit detects apoptotic cells in situ by the indirect TUNEL method, utilizing an anti-digoxigenin antibody that is conjugated to a Fluorescein reporter molecule. | description 100 tests |
| technique(s) western blot: suitable | technique(s) flow cytometry: suitable | technique(s) flow cytometry: suitable, immunohistochemistry (formalin-fixed, paraffin-embedded sections): suitable, immunocytochemistry: suitable | technique(s) - |
| Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 100 |
| manufacturer/tradename Chemicon®, OxyBlot | manufacturer/tradename MitoLight, Chemicon® | manufacturer/tradename ApopTag, Chemicon® | manufacturer/tradename - |
| shipped in wet ice | shipped in dry ice | shipped in dry ice | shipped in - |
| detection method chemiluminescent | detection method fluorometric | detection method fluorometric | detection method - |
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Met. Corr. 1 - Skin Sens. 1
wgk
WGK 2
Classe de stockage
-
유통기한이 어느정도일까요?