S2HVU02RE
Système de filtration stérile sous vide Stericup Quick Release-GP
pore size 0.45 μm, PVDF membrane, funnel capacity 250 mL, pack of 12 ea
Synonyme(s) :
SCHVU02RE
About This Item
Produits recommandés
Matériaux
PVDF membrane
polystyrene bottle
polystyrene funnel(s)
polystyrene housing
Niveau de qualité
Stérilité
sterile; irradiated
Gamme de produits
Stericup®
Caractéristiques
hydrophilic
Conditionnement
pack of 12 ea
Paramètres
45 °C max. temp.
Description
2.4 mL (hold-up volume)
Technique(s)
sterile filtration: suitable
Hauteur
164 mm
Capacité
250 mL
Diamètre
12.5 cm
Diam. du filtre
73 mm
Surface de filtration
40 cm2
Capacité de l'entonnoir
250 mL
Matrice
Durapore®
Dimension de pores
0.45 μm pore size
Raccords
inlet funnel
outlet flask (Receiver)
Conditions d'expédition
ambient
Description générale
Les dispositifs de filtration stérilisante sous vide Stericup® et Steritop® utilisent des membranes fiables et hautement performantes pour une filtration stérilisante optimale des réactifs, tampons et milieux de laboratoire. Ces dispositifs associent des débits et des volumes filtrés supérieurs à une faible liaison non spécifique et à une conception stable et évitant tout basculement.
Cette unité de filtration à membrane en poly(fluorure de vinylidène) (PVDF) Stericup® de 0,45 µm de dimension de pores associe une unité de filtration pour flacon de 250 ml avec un flacon de réception de 250 ml et un bouchon pour le traitement et le stockage.
Application
- Milieux de culture cellulaire +/- additifs
- Tampons
- Solutions biologiques
Caractéristiques et avantages
- Le du filtre Quick Release se déconnecte du flacon de réception en un quart de tour, ce qui réduit le risque de déversement et facilite la manipulation sur la paillasse ou sous la hotte.
- L'identification en gras du produit sur l'entonnoir Steritop® affiche clairement les caractéristiques de la membrane, notamment la composition et la taille des pores, pour une sélection rapide du produit adapté à l'application.
- Le bouchon à fermeture par clic est muni d'une collerette et est modifié pour assurer une prise en main sûre aussi bien en conditions humides que sèches et une butée tactile confirme la fermeture sécurisée. Ne vous inquiétez pas du risque de déversement ou de contamination du contenu stérilisé.
- Une large zone d'écriture dépolie sur le flacon de réception et la couleur plus claire du bouchon permettent un étiquetage clair pour améliorer la lisibilité et réduire les bavures illisibles.
- Le bouchon à fermeture par clic repose sur le côté pour éviter tout risque de contamination.
- Les flacons de réception sont empilables pour gagner de l'espace de stockage.