Accéder au contenu
RTTP04700
Filtre membranaire Isopore
Isopore, filter diam. 47 mm, hydrophilic
greener alternative
Alternative plus écologique
Synonyme(s) :
Filtre membrane en polycarbonate, dimension de pores de 1,2 μm
Se connecter pour consulter les tarifs organisationnels et contractuels.
Changer de vue
A propos de cet article
UNSPSC Code:
40161507
NACRES:
NB.24
eCl@ss:
32031602
Pore size:
1.2 μm pore size, 14.7 % porosity
Material:
plain filter, polycarbonate membrane, white filter
Feature:
hydrophilic
Diam.:
47 mm
Sterility:
non-sterile
Service technique
Besoin d'aide ? Notre équipe de scientifiques expérimentés est là pour vous.
Laissez-nous vous aider
Quality Segment
material
plain filter, polycarbonate membrane, white filter
sterility
non-sterile
feature
hydrophilic
manufacturer/tradename
Isopore, Millipore
sustainability
Greener Alternative Product
parameter
0.024 L/min-cm2-psi air flow rate, 140 °C max. temp., 687 mL/min-cm2-psi water flow rate (maximum flow rate per 1.0 psi), ~175 mL/min-cm2 water flow rate at 10 psi (typical results)
diam.
47 mm
filter diam.
47 mm
thickness
24 μm
gravimetric extractables
<1%
refractive index
n/D 1.6
matrix
Isopore
pore size
1.2 μm pore size, 14.7 % porosity
bubble point
≥1.0 bar, air with water at 23 °C
greener alternative category
shipped in
ambient
General description
La membrane Isopore est un filtre écran en polycarbonate à pistes gravées, recommandé pour l'analyse des contaminants aériens et autres particules par microscopie optique ou électronique. Elle facilite la séparation exacte des échantillons selon la taille grâce à un diamètre de pore précis et une taille de pore uniforme. Le filtre membranaire Isopore peut être utilisé pour la surveillance de l'air, la microscopie par épifluorescence et les tests de chimiotaxie.
Need a custom membrane filter? Click here to request a custom membrane filter or unique and large package sizes that may not be available via our website.
We are committed to bringing you Greener Alternative Products, which have been re-engineered to enable more sustainable research solutions. The inner & outer boxes containing the membrane discs are made from bio-circular material allocated using the ISCC mass balance approach. Click here for more information.
Application
Le filtre membranaire Isopore a été utilisé pour la filtration de :
  • Suspensions d'homogénats de filet de poisson pour l'échantillonnage des microplastiques
  • Cellules de cyanobactéries Acaryochloris
  • Particules de titane
  • Chimiotaxie
  • Essais biologiques
  • Cytologie
  • Contrôle de l'air
  • Détection de microplastiques
Features and Benefits
  • Les membranes Isopore présentent une faible interférence de bruit de fond.
  • La rétention des particules facilite le dénombrement et l'analyse.
  • Non hygroscopique et temps d'analyse réduit des échantillons.
  • Matériau translucide.
  • Également disponible en brun.
Legal Information
ISOPORE is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Disclaimer
Une réduction des débits peut se produire après autoclavage.
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Filtre membranaire Isopore