PR0GTXL0S1
Pack de prétraitement Progard® XL
For optimal protection of the reverse osmosis (RO) membrane from tap water components
Synonyme(s) :
Pack de prétraitement Progard® XL-S
About This Item
Produits recommandés
Matériaux
EPDM rubber cartridge
carbon cartridge (activated)
polypropylene and polyethylene cartridge
Niveau de qualité
Conditionnement
pkg of 1 unit
Fabricant/nom de marque
Progard®
Paramètres
2-40 °C temp. range
4.2 L/min flow rate
6 bar max. pressure
H × l × P
20.8 in. × 6.1 in. × 3.1 in.
Résidus de Carbone Oxydable Total (COT)
<1 ppm
Raccords
11 mm female inlet and outlet (O-rings)
Compatibilité
for use with Milli-Q® CLX
for use with Milli-Q® HR
for use with Milli-Q® HX
Description générale
Le pack de prétraitement comprend une préfiltration pour éliminer les particules, du charbon actif pour éliminer le chlore et un agent anti-entartrage pour minimiser le risque de formation de tartre.
À utiliser avec les systèmes de purification d'eau RiOs™, Elix® et AFS® E.
Application
Caractéristiques et avantages
- Protection contre l'entartrage grâce aux polyphosphates.
- Réduction du chlore libre et protection bactériostatique grâce au charbon actif imprégné d'argent.
- Élimination des particules et des colloïdes par filtration en profondeur.
- Étiquette e-Sure avec technologie RFID pour une visibilité instantanée des paramètres du pack, un archivage automatique des paramètres et une traçabilité complète.