Key Documents
P3B030A00
Millipore
Cassette Pellicon® 3 avec membrane Biomax® de 30 kDa, séparateur A, 88 cm2
30kDa, A Screen, 88 cm2
Synonyme(s) :
Cassette Pellicon® 3 avec membrane Biomax®
About This Item
Code UNSPSC :
23151806
eCl@ss :
32031623
Nomenclature NACRES :
NB.24
Matériaux
TPE seal
polyethersulfone membrane (void free)
polypropylene
polypropylene cap (for end)
polypropylene screen
Niveau de qualité
Caractéristiques
holdup volume 1.8 mL (in feed channel)
Fabricant/nom de marque
Pellicon®
Paramètres
30 psi max. reverse press. exposure at 25 °C (for 24 hours)
4-6 L/min-m2 recirculation rate
40 psi max. transmembrane pressure at 4-50 °C
6.9 bar max. inlet pressure (100 psi)
80 psi max. transmembrane pressure at 4-40 °C
Technique(s)
buffer exchange: suitable
protein purification: suitable (concentration)
Hauteur
0.8 cm (0.33 in.)
Longueur
20.6 cm (8.1 in.)
Largeur
5.6 cm (2.2 in.)
Surface de filtration
88 cm2
Surface de la membrane
88 cm2
Extractibles par gravimétrie
≤1500 mg/m2
Matrice
Biomax® (Membrane)
Dimension de pores
30 kDa NMWCO
pH
1-14
Conditions d'expédition
ambient
Description générale
Les dispositifs de filtration Pellicon® 3 sont des cassettes haute performance sophistiquées, idéales pour les anticorps thérapeutiques de titre élevé d'aujourd'hui, ainsi que pour les procédés de filtration plus exigeants qui nécessitent des pressions de fonctionnement, des températures et des fréquences de nettoyage caustique plus importantes.
La cassette Pellicon® 3 avec membrane Biomax® est parfaite pour la filtration des anticorps monoclonaux et des solutions contenant de l'albumine, des hormones, des vaccins et des facteurs de croissance.
Ce dispositif d'ultrafiltration Pellicon® 3 P3B030A00 présente un seuil de coupure nominal (NMWCO) de 30 kDa, une surface de filtration de 88 cm2, une membrane Biomax® 30 et des dimensions de 0,8 cm (H) × 5,6 cm (l) × 20,6 cm (L).
Caractéristiques et avantages
  • Robuste et fiable – parfaitement adapté aux procédés de filtration plus exigeants d'aujourd'hui
  • Haute performance – produit des niveaux excellents de résolution, de rendement et de résistance à la contre-pression
  • Récupération optimale du produit grâce à une technologie membranaire qui a fait ses preuves
  • Technologie à matrice dense – les membranes à la pointe de la technologie résolvent pratiquement tous les problèmes de séparation
  • Adhérence supérieure sans défaut – Ultracel® utilise des membranes composites coulées sur un substrat microporeux
  • Fabrication automatisée – offre des performances, une cohérence et une fiabilité inégalables
  • Entretien et installation faciles – simple à installer et à entretenir
Autres remarques
Ces produits sont fabriqués sur un site de production qui respecte les bonnes pratiques de fabrication (Good Manufacturing Practices) de la FDA.
Remarque sur l'analyse
Taux d'extractibles par gravimétrie : après 24 heures dans de l'eau à température ambiante régulée
Informations légales
BIOMAX is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Pellicon is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
ULTRACEL is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Code de la classe de stockage
8B - Non-combustible corrosive hazardous materials
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Articles
Learn more one the attenuated viral vaccines manufacturing process: cell culture, clarification, nuclease treatment, chromatography, and sterile filtration.
Learn more one the attenuated viral vaccines manufacturing process: cell culture, clarification, nuclease treatment, chromatography, and sterile filtration.
Learn more one the attenuated viral vaccines manufacturing process: cell culture, clarification, nuclease treatment, chromatography, and sterile filtration.
Learn more one the attenuated viral vaccines manufacturing process: cell culture, clarification, nuclease treatment, chromatography, and sterile filtration.
Contenu apparenté
This page summarizes key considerations related to regulatory expectations for biomanufacturing including chemicals and polymeric materials. For chemicals, topics include nitrosamines and elemental impurities, and for polymeric materials such as filters and single-use assemblies, the focus is qualification and extractable and leachable testing.
This page summarizes key considerations related to regulatory expectations for biomanufacturing including chemicals and polymeric materials. For chemicals, topics include nitrosamines and elemental impurities, and for polymeric materials such as filters and single-use assemblies, the focus is qualification and extractable and leachable testing.
This page summarizes key considerations related to regulatory expectations for biomanufacturing including chemicals and polymeric materials. For chemicals, topics include nitrosamines and elemental impurities, and for polymeric materials such as filters and single-use assemblies, the focus is qualification and extractable and leachable testing.
This page summarizes key considerations related to regulatory expectations for biomanufacturing including chemicals and polymeric materials. For chemicals, topics include nitrosamines and elemental impurities, and for polymeric materials such as filters and single-use assemblies, the focus is qualification and extractable and leachable testing.