Principaux documents
MZAABG101
Millipore
Système de filtration sur membrane
sample volume 100 mL, mixed cellulose esters (MCE), pore size 0.8 μm, filter diam. 47 mm, black filter, gridded filter
Synonyme(s) :
Microfil® avec EZ-Pak®
About This Item
Code UNSPSC :
41104914
eCl@ss :
32031623
Nomenclature NACRES :
NB.24
Le tarif et la disponibilité ne sont pas disponibles actuellement.
Matériaux
black filter
gridded filter
mixed cellulose esters (MCE)
polypropylene
Agence
ISO 7704
Description
Yeast or mold
Stérilité
sterile; ethylene oxide treated
Caractéristiques
easily wetted with water
hydrophilic
Fabricant/nom de marque
Microfil® with EZ-Pak®
Paramètres
100 mL sample volume
Diam. du filtre
47 mm
Capacité de l'entonnoir
100 mL
Matrice
MF-Millipore
Dimension de pores
0.8 μm pore size
Entrée
sample type cosmetics
sample type cider
sample type food(s)
sample(s) (environmental)
sample type sport drink
sample type beverage(s)
sample type wine
sample type beer
sample type soft drink
sample type bottled water
Application(s)
bioburden testing
clinical
cosmetics
environmental
environmental
food and beverages
industrial qc
Conditions d'expédition
ambient
Description générale
Le système de filtration Microfil est une solution simple et fiable pour les analyses microbiologiques de routine. Ces entonnoirs Microfil de 100 ml prêts à l'emploi comportant une membrane EZ-Pak quadrillée noire à pores de 0,8 μm n'ont pas besoin d'être nettoyés et stérilisés après chaque test, ce qui rend leur manipulation plus facile et plus efficace pour la rétention et le recouvrement des micro-organismes. Le système de verrouillage des entonnoirs Microfil sur les supports de la rampe de filtration (sans joint, ni pince d'assemblage) assure une parfaite étanchéité. Contrairement aux supports filtres classiques, il n'y a aucun risque de défaut d'étanchéité entre la membrane et l'entonnoir, ce qui permet d'obtenir des recouvrements de micro-organismes uniformes.
Pour bénéficier de ce qui se fait de mieux en matière de commodité et d'efficacité, associez le système de filtration Microfil aux membranes EZ-Pak. Le système Microfil comprend des entonnoirs de filtration stériles prêts à l'emploi et un support filtre unique qui facilite le traitement de l'échantillon. Aucune étape de préparation n'est nécessaire.
Application
Ces filtres sont utilisés dans les laboratoires cliniques, le contrôle qualité industriel, les analyses environnementales ainsi que dans l'industrie cosmétique, agroalimentaire et pharmaceutique. Analyses microbiologiques de la bière, de l'eau en bouteille, du cidre, des boissons pour sportifs et du vin par filtration sur membrane.
Levures ou moisissures
Principe
Sous vide
Forme physique
Code couleurs : noir
Informations légales
EZ-PAK is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
MF-Millipore is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
MICROFIL is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Pictogrammes
Flame
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Flam. Sol. 1
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Contenu apparenté
Microfil® filtration system ensures microbiological quality assurance in routine testing of raw materials.
Microfil® filtration system ensures microbiological quality assurance in routine testing of raw materials.
Microfil® filtration system ensures microbiological quality assurance in routine testing of raw materials.
Microfil® filtration system ensures microbiological quality assurance in routine testing of raw materials.