Principaux documents
MXSMCSP48
Millipore
Gélose de Sabouraud glucosée au chloramphénicol
Sabouraud Dextrose Agar, Chloramphenicol, for yeasts, for molds, pack of 48 tests, suitable for bioburden testing
Synonyme(s) :
Cassettes préremplies Milliflex® pour milieu
About This Item
Code UNSPSC :
41116129
eCl@ss :
32160801
Nomenclature NACRES :
NA.74
Agence
International standards
Niveau de qualité
Stérilité
aseptically filled
Forme
plate (pre-poured agar)
Durée de conservation
6 mo.
Caractéristiques
ready-to-use
Composition
Chloramphenicol
Conditionnement
cassette of 10 mL
pack of 48 tests
Fabricant/nom de marque
Milliflex Oasis®
Couleur
clear light amberslightly opalescent
Entrée
sample type bottled water
sample type cosmetics
sample type beer
sample type pharmaceutical(s)
pH
6.4±0.2 (25.0 °C)
Adéquation
suitable for (suitable for solid cultivation)
molds
yeasts
Application(s)
bioburden testing
cosmetics
microbiology
pharmaceutical
water monitoring
Compatibilité
for use with Milliflex Oasis® System
Conditions d'expédition
ambient
Température de stockage
2-8°C
Description générale
La cassette Milliflex® est un milieu gélosé prêt à l'emploi qui s'utilise avec le système Milliflex® ou Milliflex Oasis® pour la réalisation de tests de biocharge fiables, rapides et pratiques. Les cassettes préremplies de gélose contribuent à rationaliser votre procédure de contrôle de contamination microbienne en élevant le niveau d'assurance qualité et en évitant les risques de contamination exogène. Chaque boîte est formée d'un ensemble de 3 pièces contenant environ 10 ml de milieu. La gélose de Sabouraud glucosée ("Sabouraud Dextrose Agar", SDX ou SDA) est un milieu complexe qui permet de cultiver et d'isoler un grand nombre de levures et de moisissures. Le glucose (dextrose) favorise la croissance des champignons. Le pH faible permet la croissance fongique et inhibe les bactéries contaminantes naturellement présentes dans les échantillons. Le milieu est également additionné de chloramphénicol pour inhiber la croissance de la flore bactérienne secondaire.
Application
Les cassettes Milliflex® préremplies de milieu de Sabouraud Dextrose sont utilisées dans les tests de biocharge et les analyses microbiologiques classiques de l'eau, notamment de l'eau ultra pure (électronique, osmose inverse, eau distillée ou eau purifiée). Elle est très utilisée dans l'industrie pharmaceutique, cosmétique et brassicole.
Caractéristiques
Tests des seuils microbiologiques limites selon la XXIIe édition de la Pharmacopée américaine (USP)
Milieu de culture
Gélose Sabouraud Dextrose avec chloramphénicol
Remarque sur l'analyse
Les levures produisent des colonies blanches d'aspect crémeux. Les moisissures ont une texture rugueuse et/ou filamenteuse.
Micro-organismes ciblés : Levures et moisissures
Micro-organismes de QC
C. albicans (ATCC 10231)
S. cerevisiae (ATCC 7754)
E. coli (ATCC 8739) et L. casei (ATCC 393) comme témoin négatif
Informations légales
MILLIFLEX is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
MILLIFLEX OASIS is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Code de la classe de stockage
13 - Non Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable